Produtos para ciências biológicas da Roche
As inovações não são impulsionadas apenas por investigação e percepção aguçada de processos biológicos, mas também pelas ferramentas moleculares disponíveis atualmente. O avança da sua pesquisa frequentemente requer uma abordagem multifacetada, utilizando análises genômica, proteômica e celular. Para possibilitar sua próxima descoberta, somos fornecedores exclusivos do portfólio completo de reagentes bioquímicos da Roche e também de uma linha abrangente dos seus produtos de purificação de ácidos nucleicos e qPCR. Com uma mentalidade de inovação colaborativa, nossa parceria com a Roche inclui a combinação dos nossos valiosos legados e estimula a excelência contínua em qualidade de produtos para verdadeiramente oferecer uma experiência descomplicadas e um conjunto de ferramentas moleculares avançadas mundialmente reconhecidas. Para obter mais informações sobre o poder da nossa colaboração exclusiva com a Roche, visite a página do contrato de distribuição com a Roche.
Visão geral da seção
Como pioneiros e atuais líderes no campo de PCR, os produtos para purificação de ácidos nucleicos, PCR e qPCR da Roche lhe proporcionam a garantia de que sua pesquisa é válida desde o início. Além disso, nosso conjunto de reagentes para transfecção de DNA, isolamento de células e análises funcionais, além de nossos inibidores das proteínas fosfatase e protease fornecem soluções de ponta a ponta para os seus fluxos de trabalho de expressão gênica e proteica inteiros. Convidamos você a explorar nossas ofertas combinadas e descobrir como podemos ajudar você a impulsionar sua próxima descoberta.
Pesquisa genômica
Reagentes e protocolos de PCR, qPCR, RT-PCR, RT-qPCR e marcação com DIG.
Uma técnica essencial em praticamente todo laboratório de biologia molecular, a reação em cadeia da polimerase (PCR) é um método fácil e acessível para amplificar fragmentos específicos de DNA em diversas ordens de magnitude. Nossos kits especializados foram otimizados para diversas aplicações de PCR. A Taq DNA polimerase FastStart™ possibilita a configuração de reação de PCR em temperatura ambiente com reagentes para PCR hot start e também é compatível com configurações automatizadas.
Se você precisa de produtos para PCR da Kapa Biosystems para extração e amplificação de DNA ou produtos para qPCR e qRT-PCR da Kapa utilizando reagentes SYBR® Green, nós temos tudo para suprir todas as suas necessidades de PCR. O reagente de qPCR à base de SYBR® Green usa corante fluorescente que se liga às moléculas de DNA dupla-fita para que pesquisadores quantifiquem a quantidade de DNA que foi amplificada. Reagentes de qPCR à base de sonda, como a mistura mestre FastStart™ Universal Probe Master (ROX), são adequados para uso em todos os instrumentos de PCR em tempo real normalizados com ROX. Para aplicações de RT-PCR/qRT-PCR, o kit de RT-PCR em uma etapa Transcriptor foi projetado para proporcionar análise de RNA por RT-PCR rápida, sensível e específica de ponto final. Outras aplicações de marcação de ácidos nucleicos são prontamente realizadas com o sistema de DIG para necessidades de hibridização de membrana e hibridização in situ.
Análise proteômica
Reagentes e protocolos de estabilização de proteínas
É essencial impedir a degradação ou agregação da proteína de interesse, pois esses fatores provavelmente afetarão de modo negativo a estrutura e a funcionalidade gerais da proteína. Isso pode ser alcançado por meio da adição de inibidores de proteases e fosfatases aos tampões e soluções. Amplamente citados, os inibidores de proteases e fosfatases PhosSTOP™ e cOmplete™ da Roche são formulações em comprimidos flexíveis, fáceis de usar e que inibem diversas fosfatases e proteases, respectivamente. Com o coquetel inibidor de proteases cOmplete™, cada um dos comprimidos solúveis em água contém uma mistura abrangente de inibidores de metaloproteases, proteases de cisteína e serina para garantir a proteção de proteínas isoladas de quase qualquer tecido ou célula. Além disso, o coquetel inibidor de fosfatases PhosSTOP™ em comprimido tem uma formulação solúvel em água e de rápida dissolução que contém uma mistura patenteada de inibidores de fosfatase alcalina e ácida, inibidores de fosfatases de serina/treonina e inibidores de proteínas tirosinas de fosfatases.
Pesquisa celular
Reagentes e protocolos de transfecção, isolamento e função celular
A transfecção é uma técnica amplamente usada para o estudo e modulação de expressão gênica, que envolve a introdução de DNA ou RNA em células eucarióticas. Criados para possibilitar alta eficiência de transfecção, facilidade de uso e reprodutibilidade, os reagentes de transfecção X-tremeGENE™ proporcionam um maior número de células viáveis e resultados fisiologicamente mais relevantes para reagentes de transfecção e siRNA para silenciamento da expressão gênica. Embora muitas técnicas sejam usadas para gerar dados de populações de células heterogêneas, muitas vezes é mais informativo separar e analisar subtipos celulares individuais. As enzimas de grau para pesquisa colagenase e Liberase™ são adequadas para uso com uma ampla gama de tipos de células e tecidos. Além disso, entender a função celular também é altamente informativo para a avaliação da saúde celular ou para indicar se um possível candidato a medicamento pode ser citotóxico. O portfólio de reagentes bioquímicos da Roche inclui kits para ELISA otimizados para a medição de proliferação e morte celular.
Parceiros de materiais para laboratório
Temos orgulho de fazer parcerias com empresas renomadas para trazer até você materiais para laboratório da mais alta qualidade. Nossos parceiros de materiais para laboratório incluem os portfólios de produtos da Brand®, Corning®, Cytiva™ e Eppendorf®. Explore esses portfólios de produtos para encontrar o produto certo para suas necessidades de materiais para laboratório.
Artigos de vidro e de plástico, soluções de armazenamento para laboratório, dispensadores para frasco, pipetas e ponteiras, cubetas e materiais de consumo para cultura celular e PCR para laboratórios da Brand® GmbH e BrandTech®.
Materiais para laboratório de vidro e plástico, membranas de filtração, suprimentos para cultura celular e equipamentos para ciências biológicas da Corning®.
Produtos Cytiva™ para pesquisa de descoberta de medicamentos e fabricação por bioprocessos de produtos terapêuticos, incluindo produtos para filtração em laboratório Whatman®, colunas e resinas para cromatografia Amersham™, reagentes para cultura de tecido e produtos para preparo de amostras de proteínas, blots e análises.
Tubos cônicos e para microcentrífuga, pipetas e ponteiras, dispensadores, centrífugas, placas de microtitulação, misturadores, espectrômetros e equipamentos para PCR para laboratórios da marca Eppendorf®.
Recursos de produtos relacionados
- Tissue Dissociation Guide: Collagenase, Dispase, and Liberase Enzyme Types
Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.
- Roche PCR Reagents and PCR Protocols
Comprehensive selection guide to Roche polymerase chain reaction (PCR) reagents and their applications.
- Roche Protein Stabilization Reagents
Get maximum protection after protein isolation by using protease and phosphatase inhibitor cocktail tablets from Roche.
- Digoxigenin (DIG) Labeling Methods
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
- X-tremeGENE™ Transfection Reagents Comparison Guide
Explore our X-tremeGENE™ transfection reagent recommendations guide for the cell type and application best suited for your specific needs.
- /BR/pt/technical-documents/technical-article/genomics/pcr/hot-start-pcr