Reagentes para congelamento de células
Linhagens celulares, células primárias e estoques de células geneticamente modificadas estão entre os recursos mais valiosos e de difícil reposição em laboratórios de ciências biológicas, biotecnologia ou desenvolvimento farmacêutico. Técnicas e ferramentas para congelar devidamente e ressuscitar células da criopreservação em nitrogênio líquido estão entre os métodos mais importantes na cultura de células. Impedir a formação de cristais de gelo intracelular e minimizar o estresse celular é fundamental para manter a viabilidade celular durante a criopreservação. Oferecemos uma linha extensa de crioprotetores esterilizados por filtração e testados em aplicações, como DMSO, além de meios para congelamento celular prontos para uso com e sem DMSO, os quais foram desenvolvidos para maximizar a viabilidade celular durante processos de congelamento e descongelamento.
Meios para congelamento de células prontos para uso
Reagentes de meios para congelamento de células convenientes dispensam a necessidade de titular concentrações de DMSO e também estão disponíveis em formulações isentas de DMSO.
- O meio de criopreservação celular CryoStor® está disponível em concentrações de 2%, 5% e 10%, além de uma formulação isenta de DMSO, o CryoSOFree™.
- pZerve™ é uma solução de criopreservação que não contém dimetilsulfóxido (DMSO), soro bovino fetal nem outros ingredientes de origem animal para cultura com ou sem soro
- Meio de congelamento EmbryoMax® 2X para células-tronco embrionárias (ES), formulado com DMSO a 20% e soro bovino fetal
- A solução de preservação HypoThermosol® FRS aprimora e amplia o armazenamento de células, tecidos e órgãos entre 2 ºC e 8 °C
DMSO (dimetilsulfóxido) para criopreservação celular
O dimetilsulfóxido ou DMSO é um solvente orgânico usado como crioprotetor quando as células são congeladas para criopreservação. Como componente de meios para congelamento celular, o DMSO protege as células, impedindo a formação de cristais de gelo intra e extracelulares. Opte por reagentes de DMSO que
|
|
Recursos de produtos relacionados
- Protocol: CryoStor® Cryopreservation
Cryopreservation affects post-thaw recovery, viability, and functionality. Stress during freezing and suboptimal media lead to cell death.
- Article: Cryopreservation and Storage of Cell Lines
Overview on liquid nitrogen storage and freezing of cell stocks for cell line cryopreservation purposes. Free ECACC handbook download.
Vídeos relacionados
Crystor® Cryopreservation Protoco
Assista às demonstrações dos procedimentos de congelamento, armazenamento e descongelamento de células, assim como a avaliação da viabilidade das células pós-descongelamento.
Cell Freezing Tips
Este tutorial explica o protocolo de criopreservação celular e as principais considerações ao congelar estoques de células.