Reagentes químicos para formulação e processos downstream
Os reagentes químicos usados no processamento a jusante (downstream) e na purificação de biológicos muitas vezes têm múltiplas funções que variam por aplicação, o que complica a seleção de fabricantes quando se tem expectativas específicas de qualidade ou custo. Nosso extenso portfólio de reagentes químicos para processos a jusante (downstream) agiliza a especificação de matérias-primas com atributos de qualidade otimizados para toda a gama de necessidades do processamento a jusante. Além de oferecer mais uma vantagem, integrando perfeitamente a transparência no fornecimento, documentação, boas práticas de fabricação (BPF) e controle de alterações, tudo isso personalizado para as suas avaliações de risco.
As matérias-primas em nosso portfólio de reagentes químicos Emprove® líder do setor são respaldadas por uma documentação extensa e atualizada para ajudar você a superar os desafios regulatórios, gerenciar riscos e melhorar processos. O portfólio é dividido em categorias que refletem as necessidades específicas de aplicação dos fabricantes de medicamentos.
Recursos de produtos relacionados
- Article: Biopharmaceutical Application Guide
- Data Sheet: Optimization of Benzonase® Endonuclease Use in Virus Purification
- Data Sheet: Benzonase® Endonuclease Safety Plus Emprove® Expert
- Product Guide: Raw Materials for Biopharmaceutical Manufacturing
- Flyer: One-Stop-Shop Protein Recovery from Inclusion Bodies
- Flyer: Benzonase® Endonuclease Safety Plus Emprove® Expert
- Brochure: Benzonase® Endonuclease
- Brochure: Your Partner for Liquid Dose Applications
- Brochure: Raw Materials for Biopharmaceutical Manufacturing
Portfólio de reagentes químicos Emprove®
- O Emprove® Evolve destina-se aos estágios iniciais da fabricação biofarmacêutica, fazendo a ponte entre matérias-primas e materiais de partida de grau laboratorial e em conformidade com as BPF, ao mesmo tempo em que fornece informações e documentações transparentes sobre a cadeia de suprimentos.
- O Emprove® Essential destina-se a aplicações de risco moderado, oferecendo conformidade com o guia de BPF do IPEC-PQG e/ou com a norma de certificação EXCiPACT™, além de transparência na cadeia de suprimentos e apoio regulatório para ajudar nas avaliações de risco formalizadas dos fabricantes de medicamentos.
- O Emprove® Expert destina-se a aplicações de risco mais elevado, em que é crucial atingir os mais baixos níveis microbiológicos e de endotoxinas. Juntamente com os recursos de gestão de risco do Emprove® Essential, a linha Emprove® Expert gera produtos com baixos níveis microbiológicos e de endotoxinas especificados, apoiando a estratégia geral de mitigação de riscos.
- Para obter mais informações, visite a nossa página de reagentes químicos Emprove®
Aplicações no processamento de anticorpos monoclonais
Nossa ampla gama de reagentes químicos e tampões para processamento a jusante (downstream) ajuda a orientar o processamento do seu anticorpo monoclonal desde o processamento a montante (upstream) até o envase final. Você encontrará compostos que realizem diversas funções, inclusive modificação e estabilização de anticorpos monoclonais (mAb).
Processos plasmáticos
Rendimentos crescentes e manutenção da segurança são desafios importantes nos processos plasmáticos. Nossos produtos químicos para processamento a jusante (downstream) fornecem as ferramentas necessárias para executar processos complexos de fracionamento de plasma, mantendo a segurança do processo.
Vacinas e terapias gênicas
Fabricantes de vacinas e terapias gênicas precisam atingir altos rendimentos, manter a segurança dos produtos e acelerar os cronogramas de desenvolvimento. Nosso portfólio comprovado de reagentes químicos confiáveis e consistentes e enzimas para fabricação, como a endonuclease Benzonase®, ajuda você a enfrentar esses desafios, apoiando seus processos que envolvem vacinas e terapias gênicas desde a coleta de células e durante todo o processo a jusante (downstream).
Aplicações em fermentação bacteriana
O uso de sistemas de expressão microbiana, como leveduras e bactérias, para fabricar moléculas mais simples oferece menor custo de produção e produtividade a montante (upstream) significativamente maior. Nosso portfólio auxilia em qualquer etapa, desde o reator até o produto final, inclusive purificação e modificação.