Eletroforese em gel de ácidos nucleicos
A eletroforese em gel de ácidos nucleicos é uma técnica de biologia molecular para a separação, identificação e purificação de fragmentos de DNA e RNA com base no tamanho e carga. Nessa técnica, as moléculas de DNA e RNA são separadas com a aplicação de um campo elétrico para mover os ácidos nucleicos com carga negativa através de uma matriz de gel de agarose ou poliacrilamida.
A matriz de gel age como uma peneira, permitindo que moléculas mais curtas passem mais rapidamente através dos poros de gel que as moléculas mais longas.
- Géis de agarose são usados mais comumente para eletroforese de DNA e RNA e são capazes de separar fragmentos de DNA que variam de 50 pares de base (50 pb) a 50.000 pb com o uso de técnicas eletroforéticas padrão.
- Géis de poliacrilamida têm uma faixa menor de separação e conseguem separar fragmentos de DNA com menos de cerca de 500 pb com uma resolução muito alta.
- Tanto os géis de agarose quanto de poliacrilamida podem ser usados também em ensaios de desvio de mobilidade eletroforética (EMSA) para caracterizar interações proteína-ácido nucleico.
Após a eletroforese, as moléculas de DNA e RNA podem ser visualizadas por meio do uso de corantes ou luz UV, extraídas e purificadas do gel ou transferidas para blotting. Esses métodos são técnicas comuns de preparo em aplicações e fluxos de trabalho de clonagem, PCR, espetrometria de massa, sequenciamento de próxima geração (NGS) e Northern e Southern blotting.
Artigos técnicos relacionados
- Ethidium bromide is a well-known and widely used fluorescent dye in biotechnology research.
- An ultrafiltration cartridge can be placed at the outlet of a water purification system to deliver nuclease-free ultrapure water.
- We offers a variety of markers that aid size determination of samples separated by agarose and/or polyacrylamide gel electrophoresis. These products include markers for DNA, PCR fragments and RNA and can be concurrently run with the samples. All the markers stain well with common nucleic acid stains.
- Choose the appropriate markers and ladders for nucleic acid size determination of samples separated by electrophoresis. Determine size of DNA, RNA and PCR-generated fragments using agarose or polyacrylamide gels.
- DNA / Protein Electrophoresis and Troubleshooting Tables
- Ver todos (4)
Protocolos relacionados
- An introduction to Nucleric Acid electrophoresis and standard protocols for Agarose gel electrophoresis for DNA, RNA & polyacrylamide gel electrophoresis for DNA.
- Precast Agarose Gels for RNA Electrophoresis are suitable for separating RNA sizes from 0.25 to 10 kb.
- The easiest way to use the Blocking Reagent is with the Roche DIG Wash and Block Buffer Set, a ready-to-use set of stock solutions.
- These gels are suitable for separating nucleic acids, giving sharp DNA bands and low background fluorescence.
- The cloning process requires the ligation of linear DNA into a cloning vector. This ability to join fragments of DNA through recombinant technology is essential for many basic experiments in biotechnology.
- Ver todos (9)