Merck
Clarificação e coleta
Três filtros cilíndricos de clarificação brancos projetados para remover partículas e microrganismos de fluxos de processos farmacêuticos e biofarmacêuticos. Os filtros estão dispostos contra um fundo azul.
As etapas de clarificação preparam seu material de coleta do biorreator para purificação a jusante (downstream) reduzindo os níveis de impurezas e partículas. A escolha da tecnologia de separação correta depende das propriedades do seu fluxo de líquidos, da escala do processo e das etapas de processamento a jusante (downstream).
Nosso portfólio de clarificação tem opções para cada processo e engloba os filtros e suportes, soluções de pré-tratamento, bem como hardware e sistemas de que você precisa para realizar clarificações eficientes e robustas para maximizar o sucesso das suas operações a jusante (downstream).   
Um sistema de filtro de clarificação industrial com múltiplas unidades cilíndricas montadas em uma estrutura metálica, completo com medidores e válvulas, projetado para processos de filtração em grande escala.
Sistemas e suportes de filtro para clarificação
Nossos equipamentos e sistemas flexíveis para filtros de profundidade descartáveis são ideais para realizar a clarificação nas escalas piloto e de processo, com o dispositivo modular Pod que possibilita aumentar e diminuir a escala da produção ocupando o mesmo espaço.
Filtros de profundidade e soluções de pré-tratamento para clarificação
Para preparar sua coleta de cultura celular para cromatografia e purificação a jusante (downstream), nossos filtros de profundidade Millistak+® e Clarisolve® e polímeros de floculação oferecem soluções para processos a montante (upstream) para clarificação primária e secundária. O Millistak+® HC e HC Pro podem ser usados como filtros de purificação final em um determinado ponto do processo de purificação downstream.
Uma coleção de filtros de profundidade de clarificação e soluções de pré-tratamento, de tamanhos variados e equipados com alças azuis, projetados para processos de filtração eficientes. Exibidos sobre um fundo branco estéril, esses filtros são essenciais para as etapas de purificação na fabricação biofarmacêutica, garantindo produtos finais de alta qualidade.
Explore mais categorias
Três filtros cilíndricos de clarificação brancos projetados para remover partículas e microrganismos de fluxos de processos farmacêuticos e biofarmacêuticos. Os filtros estão dispostos contra um fundo azul.
Pré-filtros de clarificação
Os pré-filtros de clarificação removem partículas e microrganismos dos fluxos de processos farmacêuticos e biofarmacêuticos. Saiba como nossos pré-filtros de clarificação removem impurezas insolúveis no início do seu processo, protegendo as operações críticas a jusante (downstream).
Visualizar os produtos