Merck
Meios para cultura vegetal
Meios para cultura vegetal para cultivo de células, tecidos e órgãos.
Cultivar tecidos vegetais no laboratório pode incluir a cultura de sementes, meristemas, calos e botões, além de requerer meios para cultura vegetal especializados. O meio de Murashige e Skoog (também chamado de meio MS, MSO ou MS0) e o meio B5 de Gamborg são duas das formulação de meios mais fundamentais usados para cultura vegetal. Esses meios contêm todos os micro e macronutrientes, vitaminas, suplementos orgânicos e reguladores do crescimento vegetal necessários para o crescimento e multiplicação de células, tecidos e órgãos vegetais in vitro. Para aplicações que requerem formulações sob medida, oferecemos uma linha completa de misturas de sais basais, soluções de vitaminas e suplementos.  
Meio de Murashige e Skoog (meios MS)
Grande parte da cultura de tecidos vegetais para pesquisa e biotecnologia ainda depende do meio descrito há mais de 50 anos por Murashige e Skoog. Seu epônimo, meio de Murashige e Skoog, ou meio MS, é o meio para cultura vegetal mais amplamente usado e está disponível como misturas de sais basais ou meios contendo suplementos orgânicos. 
Independentemente do formato, o meio MS é composto de micro e macronutrientes, além de nutrientes como açúcar, vitaminas e reguladores do crescimento. Diferentes componentes do meio MS podem ser combinados sob medida para criar a formulação do meio certa para cada tipo de célula ou tecido vegetal.
Meio B5 de Gamborg
O meio B5 de Gamborg é um meio de cultura otimizado para cultura de células, tecidos e órgãos vegetais in vitro. Ele contém uma mistura de sais inorgânicos, vitaminas e carboidratos. Oferecemos o meio B5 de Gamborg com suplementos orgânicos mínimos, mistura de vitaminas de Gamborg e mistura de sais basais B5 de Gamborg.
Meio de cultura para orquídeas Phytamax™
O meio para multiplicação de orquídeas Phytamax™ e o meio para manutenção de orquídeas Phytamax™ são usados para cultura, propagação e replaqueamento do caule de orquídeas. Os meios de cultura para orquídeas Phytamax™ estão disponíveis com ou sem carvão ativado e com pó de banana e carvão.