Merck
Metátese de olefinas
Nós temos o compromisso de ajudar você a alcançar novas fronteiras através de um portfólio de produtos para metátese de olefinas em constante expansão e sempre inovador. Alinhado a este objetivo, realizamos uma parceria com a Umicore PMC para trazer uma excelente variedade de catalisadores de metátese de olefinas para síntese química. Nossa colaboração exclusiva não apenas dá acesso direto à tecnologia Grubbs Catalyst® da Umicore, como também ao conhecimento técnico deles em desenvolvimento. Você poderá tirar proveito de um suprimento rápido e confiável de volumes que vão de miligramas até vários quilogramas, com a melhor relação custo-benefício, com direitos de licença da Umicore incluídos. Além do mais, você poderá se beneficiar de orientação técnica específica, com suporte do ganhador do prêmio Nobel, Robert Grubbs.  
Melhores práticas de metátese selecionadas
  • Considere a concentração: Realize as reações de metátese cruzadas concentradas e as reações de macrociclização diluídas.
  • Remoção de oxigênio: Realizar a desgaseificação de reações com um gás inerte antes de adicionar o catalisador de Grubbs pode melhorar a vida útil do catalisador e sua eficiência. Realizar a desgaseificação durante a reação tem o benefício adicional de remover de modo eficiente o etileno das reações de metátese quando ele é gerado.
  • Escolha de solventes: Quando possível, considere a solubilidade e use solventes não coordenados, como cicloexano, tolueno ou diclorometano.
  • Para mais sugestões quanto ao planejamento de reações de metátese e solução de problemas, veja o Guia de aplicações.
Acesso fácil à tecnologia Grubbs Catalystª®.
Beneficie-se de um acesso inigualável à tecnologia de catalisadores Grubbs Catalyst® e tire proveito dos muitos benefícios da nossa parceria exclusiva.
  • Cadeia de suprimentos segura de catalisadores para metátese, com volumes que vão desde miligramas até vários quilogramas.
  • Entrega rápida de quantidades para P&D.
  • Acesso a conhecimento técnico, com suporte do ganhador do prêmio Nobel, Robert Grubbs.
  • Direitos de licença da Umicore inclusos no preço listado dos produtos.