Merck
Purificação de DNA plasmidial
Fita circular de DNA plasmidial, mostrando a estrutura de dupla hélice com cores alternadas representando os pares de bases.
A purificação de plasmídeos é comumente usada para clonagem molecular, transformação e expressão de proteínas recombinantes. Os kits de purificação de plasmídeos estão disponíveis de acordo com o tamanho da cultura bacteriana e o rendimento de plasmídeos correspondente (miniprep, midiprep, maxiprep, megaprep e gigaprep).  
Nossos kits de plasmídeos proporcionam isolamento confiável de DNA plasmidial de alta qualidade. Esses kits são:
  • Projetados com tecnologia avançada de ligação à sílica e eluição
  • Compatíveis com formatos assistidos por vácuo e centrifugação
  • Formulados sem fenol/clorofórmio
Esses produtos permitem que os pesquisadores maximizem a reprodutibilidade do seu fluxo de trabalho e minimizem o tempo gasto com obtenção de DNA plasmidial para transfecção, sequenciamento, PCR e outras aplicações a jusante (downstream). 
Kits miniprep de plasmídeos GenElute™
Os kits miniprep de plasmídeos GenElute™ oferecem métodos simples, rápidos e econômicos para isolar o DNA plasmidial de culturas de E. coli. Esses kits combinam tecnologia de membrana à base de sílica e a comodidade do formato de coluna para centrífuga.
Características:
  • 40% mais preparos por kit do que o fornecedor líder
  • Purifique até 20 µg de DNA plasmidial por ml de cultura
  • Purifique DNA plasmidial em menos de 30 minutos em até 24 preparos
  • Não é necessário extração em fenol/clorofórmio nem precipitação alcoólica
Kits de preparo de plasmídeos GenElute™ HP
Os kits de purificação de plasmídeos GenElute™ HP obtêm DNA plasmidial de alta qualidade em menos de 30 minutos no caso dos kits mini, midi e maxiprep e 1,5 hora para os kits mega e gigaprep.
  • Da cultura bacteriana coletada até o DNA plasmidial puro em menos tempo
  • Rendimento de até 25 µg (mini), 350 µg (midi), 1,2 mg (maxi), 5 mg (mega) e 15 mg (giga) de DNA plasmidial com alto número de cópias
  • Oferece a flexibilidade de um formato assistido por vácuo ou centrifugação (mega e gigaprep somente no formato assistido por vácuo)
  • Não é necessário extração em fenol/clorofórmio nem precipitação alcoólica
  • Os kits são estáveis em temperatura ambiente para um armazenamento conveniente
KITS DE PREPARO DE PLASMÍDEOS GENOPURE™
Os kits de preparo midi e maxi Genopure™ da Roche usam cromatografia de trocas aniônicas para purificação de plasmídeos. Um protocolo de lise alcalina modificado otimizado para culturas celulares cultivadas em meios LB é usado para isolar DNA. O lisado pode ser filtrado, em vez de centrifugado, antes da troca aniônica, resultando em menores tempos de preparo de plasmídeos e remoção completa do SDS do produto purificado.
  • Reduza o cisalhamento de DNA com a clarificação do lisado usando filtros pré-dobrados em vez de centrifugação antes da troca aniônica.
  • Poupe tempo com reagentes prontos para uso (10 minutos de tempo de trabalho prático/75 minutos no total).
  • Purifique todos os tipos e tamanhos de plasmídeos, até mesmo DNA de cromossomos artificiais bacterianos (BAC).
  • Processe várias amostras em paralelo usando colunas por fluxo gravitacional de alta velocidade.
  • Elimine o uso de compostos orgânicos perigosos, como cloreto de césio, fenol, clorofórmio e brometo de etídio.
Kits de preparo de plasmídeos isentos de endotoxinas GenElute™
As endotoxinas reduzem a viabilidade celular e a eficiência de transfecção entre diferentes linhagens celulares eucarióticas e podem influenciar o resultado e a reprodutibilidade de um determinado experimento de transfecção quando são usadas células de mamíferos e outras células eucarióticas. Os kits miniprep de plasmídeos isentos de endotoxinas oferecem um método simples, rápido e econômico para purificar DNA plasmidial com < 0,1
UE/mg de DNA para transfecção de alta eficiência.
  • Maior eficiência de transfecção e rendimento do que os líderes de mercado
  • Purifique DNA plasmidial isento de endotoxinas (≤ 0,1 UE/mg de DNA)
Kits miniprep de plasmídeos GenElute™ em cinco minutos
Os kits miniprep de plasmídeos GenElute™ em cinco minutos dispõem de um protocolo agilizado que rende até 5 mg de DNA plasmidial de alta qualidade em cerca de cinco minutos.
  • Apenas 5 minutos do início ao fim
  • Sem necessidade de peletizar células, nem limpar lisados
  • A coluna de ligação opera com qualquer coletor a vácuo laboratorial padrão
  • Opte por protocolos assistidos por vácuo ou centrifugação
Recursos relacionados
  • Product Guide: Nucleic Acid Purification
    Our products for DNA and RNA sample preparation really top the charts. Every successful genomics experiment depends on high quality sample preparation.
  • Article: Plasmid DNA Purification
    Plasmids purified from genomic DNA, proteins, ribosomes, and the bacterial cell wall are used in molecular biology research. Various methods have been developed for plasmid DNA purification.
  • Article: DNA & RNA Purification
    Visão geral de técnicas comuns e aplicações a jusante (downstream) para a extração e purificação de DNA genômico, DNA de plasmídeo e RNA total de células, tecidos, sangue, vírus e outros tipos de amostras.