Merck
Agentes de secagem
Um recipiente de vidro redondo com uma tampa hermeticamente fechada que possui um puxador na parte superior para facilitar o manuseio. Dentro do dessecador, há duas câmaras: a câmara superior contém um prato pequeno e transparente com uma substância branca ou acinzentada, provavelmente uma amostra. A câmara inferior contém um material granular alaranjado, um dessecante, que absorve a umidade. O dessecador está equipado com uma válvula lateral para conexão a vácuo, permitindo a remoção do ar para criar um ambiente de baixa umidade. Todo o aparelho é feito de vidro transparente, o que lhe confere uma aparência elegante.
Os agentes de secagem, também chamados de dessecantes, são produtos químicos absorventes de umidade amplamente usados para manter as condições secas de amostras e substâncias, evitando a formação de umidade nos recipientes. Eles desempenham um papel crucial na proteção de produtos contra umidade, mofo e corrosão em vários setores. Em ambientes laboratoriais, os dessecantes são frequentemente utilizados em diferentes equipamentos e ambientes para garantir a secura. Alguns exemplos comuns de agentes de secagem incluem cloreto de cálcio, gel de sílica e peneiras moleculares, que têm propriedades distintas adaptadas a aplicações específicas, garantindo a sua adequação a diversas necessidades.
Visão geral da seção:
Dessecantes de sílica
Peneiras moleculares
Dessecante de pentóxido de fósforo e pentóxido de fósforo SICAPENT®
Agente de secagem de cloreto de cálcio
Agente de secagem de óxido de cálcio
Dessecante de argila bentonita:
    Dessecantes de sílica
    Os agentes de secagem à base de sílica, como o dessecante de sílica gel ou a areia de sílica de alta pureza, são usados em aplicações que exigem alta capacidade de adsorção ou controle do tamanho das partículas. As propriedades físicas exclusivas da sílica mesoporosa, como a alta área de superfície e uma estrutura de poros ordenada, a tornam valiosa para diversas aplicações, desde o sequestro de CO2 até a catálise e a remoção de metais pesados de águas residuais (como Pb, Fe, Au etc.). As partículas de sílica monodispersas não porosas são utilizadas na cromatografia líquida, enquanto o gel de sílica de alta pureza é aplicado na cromatografia flash.
    Sachês dessecantes de sílica gel:
    Os sachês dessecantes são pequenos pacotes selados preenchidos com sílica gel, projetados para fornecer proteção confiável contra a umidade para produtos sensíveis. Eles estão disponíveis em uma variedade de dimensões e tamanhos de embalagens para atender a diferentes necessidades. Os nossos sachês dessecantes incluem sílica gel de alta absorção para evitar efetivamente os danos causados pela umidade durante o armazenamento e o transporte.
    Peneiras moleculares:
    As peneiras moleculares são adequadas para secar praticamente todos os gases e líquidos. Elas são comumente usadas em dessecadores e tubos de secagem para manter os solventes absolutos secos, em colunas para secar gases ou solventes e para a adsorção seletiva. (por ex., fosgênio a partir de clorofórmio).
    As peneiras moleculares apresentam alta capacidade de adsorção mesmo em altas temperaturas e baixo teor de água da substância a ser seca. Devido aos seus poros muito pequenos de dimensões exatamente definidas, elas adsorvem seletivamente apenas moléculas pequenas o suficiente para passar pelos orifícios. As peneiras moleculares têm uma afinidade de adsorção particularmente alta para moléculas orgânicas polares e insaturadas; no entanto, o H2O é sempre adsorvido preferencialmente. Outra vantagem é a sua alta inércia química e não toxicidade, o que facilita o uso e o descarte. A regeneração pode ser realizada sempre que necessário.
    Oferecemos peneiras moleculares com formato de grânulo de 0,3 nm e gel marrom indicador de umidade para uso em tituladores Karl Fischer.
    Peneiras moleculares de zeólita:
    As zeólitas são minerais porosos que podem adsorver seletivamente determinadas moléculas. Elas são usadas em vários processos de filtragem, incluindo tratamento de água e separação de gás. Oferecemos uma variedade de peneiras moleculares de zeólita para a adsorção de uma ampla variedade de cátions, como Na+, K+, Ca2+, Mg2+ e outros.
    Dessecante de pentóxido de fósforo e pentóxido de fósforo SICAPENT® :
    O pentóxido de fósforo é um poderoso dessecante adequado para a secagem de gases neutros e ácidos, hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos saturados, nitrilos, halogenetos de alquila e acrila e dissulfeto de carbono.
    Além disso, oferecemos o agente de secagem de pentóxido de fósforo granulado SICAPENT® com um indicador em um material de transporte inerte. Ele é otimizado para uso em tubos de secagem e é particularmente adequado para a secagem de gases de fluxo rápido, com o indicador aumentando a sua facilidade de uso. O agente de secagem SICAPENT® adsorve 20% mais água do que o pentóxido de fósforo simples, mesmo após uma absorção significativa de água. Essa caraterística preserva a forma de partícula de fluxo livre do pentóxido de fósforo, tornando a remoção mais fácil e ideal para a secagem de gases de fluxo rápido em tubos.
    Agente de secagem de cloreto de cálcio:
    O cloreto de cálcio (CaCl2) é um sal de cálcio barato e prontamente disponível, amplamente utilizado em várias aplicações. A sua importância está no seu papel como componente-chave dos descongelantes, derretendo efetivamente a neve e o gelo. Com uma notável capacidade de secagem de até 98%, o cloreto de cálcio retém a água por meio de cristalização e pode ser regenerado por meio de aquecimento. Na sua forma anidra, o dessecante de cloreto de cálcio serve como um agente de secagem econômico, desempenhando um papel crucial nos processos de secagem de laboratório, como a secagem de líquidos e gases neutros.
    Além disso, o cloreto de cálcio demonstra ser um agente de secagem eficaz para uma ampla variedade de solventes. Ele é adequado para secar acetona, éteres, vários ésteres, hidrocarbonetos alifáticos, olefínicos, aromáticos e halogenados. Além disso, a sua disponibilidade na forma granular faz com que seja uma escolha comum para uso em tubos de secagem.
    Agente de secagem de óxido de cálcio:
    O óxido de cálcio é um agente de secagem básico adequado para desidratar gases neutros e básicos, aminas, álcoois de baixo ponto de ebulição e éteres. O nosso óxido de cálcio é obtido a partir de mármore natural selecionado, contribuindo para a proteção sustentável das pessoas e do meio ambiente.
    Dessecante de argila bentonita:
    A nossa seleção de argila bentonita é eficaz na clarificação de líquidos, adsorvendo impurezas e impedindo a sua passagem pelo meio filtrante. As suas aplicações incluem a clarificação de óleos comestíveis e minerais, tintas, cosméticos e produtos farmacêuticos.