Bibliotecas de metabólitos
BIBLIOTECAS E MISTURAS DE METABÓLITOS
Bibliotecas e misturas de metabólitos fornecem uma solução conveniente para identificar centenas de metabólitos em testes e análises metabolômicas, principalmente para qualificação e quantificação de metabólitos em MS e RMN, ensaios de função celular e triagem fenotípica. Nosso portfólio inclui:
- Soluções de mistura padrão prontas para uso para diversos fins de pesquisa, como quantificação, estudos de metabólitos relacionados a doenças ou amostras de controle de qualidade em LC-MS.
- Bibliotecas de metabólitos plaqueadas pela IROA Technologies contendo diversas classes de metabólitos, cada uma colocada individualmente em uma placa de 96 poços. Cada biblioteca inclui um manual do usuário, mapa de placas e software MLSDiscoveryTM para extração, manipulação e armazenamento de dados para construção de bibliotecas internas.
- Bibliotecas e kits de metabólitos de moléculas pequenas que abrangem vias metabólicas-chave, incluindo um kit de glicólise/gliconeogênese, kit de pentose fosfato, kit de ciclo TCA e kit de ciclo de ureia.
Leia mais sobre
BIBLIOTECA DE PADRÕES DE METABÓLITOS
Nossa coleção de bibliotecas de metabólitos, fornecida pela IROA Technologies, contém uma ampla variedade de classes de metabólitos, cada uma colocada individualmente em uma placa de 96 poços. Esses compostos de alta pureza (>95%) são convenientemente fornecidos em sete prateleiras de polipropileno com placas de 96 poços, cada poço contendo 5 μg de peso seco. Os metabólitos podem ser usados como padrões e injetados individualmente ou em conjunto, permitindo a análise de múltiplas misturas por injeção.
Compostos em placas individuais também podem ser encomendados separadamente para atender às suas necessidades de pesquisa.
Biblioteca de metabólitos de espectrometria de massa (MSMLS)
Biblioteca de padrões de metabólitos para larga escala (LSMLS)
Biblioteca de padrões de metabólitos fitoquímicos (PHYTOMLS)
Biblioteca de padrões de metabólitos de peptídeos de aminoácidos (AAPMLS)
Biblioteca de padrões de metabólitos de microbioma (GUTMLS)
Biblioteca de padrões de metabólitos de ácidos orgânicos (OAMLS)
Biblioteca de padrões de metabólitos de ácidos graxos (FAMLS)
Biblioteca de padrões de metabólitos de ácido biliares - carnitina - esterois (BACMLS)
Kit de fluxo de trabalho de extrato de levedura TRUQUANT
O Kit de fluxo de trabalho de extrato de levedura TruQuant é um sistema sofisticado de quantificação projetado para realizar medições biológicas simultâneas e precisas de diversos produtos bioquímicos em pequenas amostras biológicas. O kit de fluxo de trabalho TruQuant combina uma solução de software com um conjunto abrangente de mais de 500 padrões internos complexos para resolver problemas relacionados a ineficiências de ionização e efeitos de matriz. Essa abordagem permite dados corrigidos por supressão, garante resultados quantitativos consistentes em diferentes plataformas, facilita a identificação de compostos validados e permite a garantia/controle de qualidade contínuos dos instrumentos.
Recursos relacionados
- Protocol: Mass Spectrometry Metabolite Library
MSMLS™ offers high-purity small biochemical molecules for broad primary metabolism studies in an economical, ready-to-use format.
- Brochure: Mass Spectrometry Metabolite Library
MSMLS (Mass Spectrometry Metabolite Library) is a collection of high quality small biochemical molecules that span a broad range of primary metabolism. These are high purity (95%) compounds supplied in an economical, ready-to-use format.
- Brochure: IROA TruQuant IQQ Workflow Kit
The IROA TruQuant IQQ Workflow Kit is a high-quality quantitation system for making simultaneous accurate biological measurements on several hundred biochemicals in small quantities of biological samples.
- Brochure: Metabolomics
Integrated metabolomics workflows provide efficient compound profiling, pinpointing, and designation for targeted or untargeted studies.