Merck
Página inicialProdutosProdutos químicos e bioquímicosProdutos bioquímicosDetergentes - aniônicos, catiônicos, zwitteriônicos, antiespumantes
Detergentes - aniônicos, catiônicos, zwitteriônicos, antiespumantes
Detergentes são tensoativos ou compostos que diminuem a tensão superficial entre dois líquidos ou líquidos e sólidos por meio da solubilização de moléculas hidrofóbicas. Esses agentes tensoativos hidrossolúveis são compostos por uma porção hidrofóbica, geralmente uma cadeia de alquila longa, ligados a grupos funcionais hidrofílicos ou que aumentam a solubilidade em água. Detergentes são comumente usados em bioquímica, biologia celular e biologia molecular para lise celular, purificação de lipídios e proteínas da membrana, cristalização de proteínas e redução de coloração de fundo em experimentos de blot.   
Oferecemos uma ampla gama de detergentes biológicos e tensoativos para atender às suas necessidades de pesquisa e fabricação, inclusive alternativas biodegradáveis segundo o teste OECD 301F, como os tensoativos TERGITOL™ 15-S e ECOSURF™. Nossos produtos detergentes incluem: detergentes aniônicos, detergentes catiônicos, detergentes zwitteriônicos, detergentes não iônicos e agentes antiespumantes. Nosso portfólio de produtos quimicamente estáveis inclui desde grau reagente para uso laboratorial até graus altamente purificados para as aplicações mais exigentes. Opções de pedidos a granel e personalizados fornecem o mesmo produto desde uso em bancada até a fabricação em larga escala conforme as certificações ISO 90001:2008.
Leia mais sobre
Produtos
Ordenar por relevância
Mostrando 1–20 de 523
Alterar visualização
Mostrando 1–20 de 523
Comparar
Número do produto
Nome do produto
Descrição do produto
Preços
Detergentes iônicos
Detergentes iônicos contêm grupos cabeça aniônicos ou catiônicos e possuem uma carga líquida. Suas caudas hidrofóbicas são cadeias lineares de hidrocarbonetos, como no dodecilsulfato de sódio (SDS) e brometo de cetiltrimetilamônio (CTAB), ou grupos esteroidais rígidos, como nos sais/ácidos biliares. Os detergentes iônicos são extremamente eficazes na solubilização de proteínas da membrana, mas quase sempre são desnaturantes em algum grau. Sais/ácidos biliares são detergentes aniônicos com estruturas centrais que consistem de grupos esteroidais rígidos, p. ex., sais sódicos de ácido cólico e ácido desoxicólico. Em virtude de sua estrutura plana, essas moléculas têm uma face polar e outra apolar. Como consequência, suas concentrações micelares críticas (CMCs;) são altas e suas micelas são pequenas, o que faz com que sejam de fácil remoção por diálise.
Detergentes não iônicos
Detergentes não iônicos contêm grupos cabeça hidrofílicos não carregados que consistem em porções de polioxietileno, como nos detergentes BRIJ® e Triton™, ou grupos glicosídicos, como no octil glicosídeo e dodecil-maltosídeo. Como os detergentes não iônicos quebram interações lipídio-lipídio e lipídio-proteína, mas não as interações proteicas, são considerados não desnaturantes. Dessa forma, esses detergentes suaves são amplamente usados no isolamento de proteínas de membrana em sua forma biologicamente ativa. Diferentemente dos detergentes iônicos, os sais têm efeito mínimo no tamanho micelar dos detergentes não iônicos.
Detergentes zwitteriônicos
Os detergentes zwitteriônicos apresentam características dos tipos iônico e não iônico. Assim como os detergentes não iônicos, os zwittergentes não possuem uma carga líquida, também não têm condutividade e mobilidade eletroforética e não se ligam a resinas de trocas iônicas. Portanto, frequentemente são alternativas úteis aos detergentes não iônicos em cromatografia de troca iônica, eletroforese e focalização isoelétrica. Entretanto, assim como os detergentes iônicos, eles são eficientes em quebrar as interações proteicas. Zwittergentes à base de esteroides, como CHAPS, são menos desnaturantes que os detergentes zwitteriônicos de cadeia linear (p. ex., óxido de dodecildimetilamina).
Recursos de produtos relacionados
  • Application Note: Comparison of Greener Detergents in Mammalian Cell Lysis & Downstream Applications
    In this application note, the capabilities of alternative detergents for effective mammalian cell lysis and downstream applications were assessed and compared to detergents commonly used: IGEPAL® CA-630, Triton™ X-100 and Triton™ X-114.
  • Poster: Biological Detergents
    This poster is an introduction to different types of detergents, their properties, and their applications in scientific research areas.
  • Article: Solubilization of Membrane Proteins
    Detergents solubilize membrane proteins for investigation, with detergent removal necessary for further characterization.
  • REACH Update: Using Surfactants like Triton™ X-100?
    Explore our comprehensive portfolio of detergents and surfactants as possible Triton X-100 alternatives for your research applications before the REACH Annex 14 ban takes effect.
  • Flyer: Greener Surfactants – The New Detergents that Degrade
    These surfactants are part of our growing portfolio of sustainable products and solutions that are designed to help you reduce the ecological impact of your research. While they are aligned with “The 12 Principles of Green Chemistry”, our greener alternatives still deliver excellent quality and efficacy to meet the highest standards in research and production.
  • Flyer: Biodegradable Greener Surfactants
    To aid you in reducing the environmental footprint of your research, we offer greener surfactants aligned with the “Design for Degradation” principle of The 12 Principles of Greener Chemistry.
  • Guide: Detergents
    Discover more about the properties, classifications, and uses of detergents in biological systems as a guideline for choosing the right detergent for your application.