Auxiliares quirais
O controle do resultado estereoquímico de várias vias sintéticas que usam auxiliares quirais permite a síntese oportuna de muitos compostos com pureza enantiomérica. Ligando essas estruturas a um composto orgânico de forma temporária, o auxiliar se torna capaz de influenciar a estereosseletividade de reações futuras. Quando a proteção estereosseletiva não é mais necessária, o auxiliar quiral pode ser removido e reciclado para usos futuros. A síntese assimétrica tem um papel crucial na produção química de certos compostos terapêuticos e produtos naturais na forma enantiomérica. Oferecemos uma linha líder de mercado de derivados inovadores de efedrina, derivados de oxazolidinona e auxiliares quirais à base de enxofre para que se adaptem de modo preciso às suas aplicações.
Derivados de efedrina para síntese assimétrica
A efedrina, bem como os isômeros e derivados de efedrina, desempenha um papel importante no preparo de moléculas com atividade ótica, como ligantes fosfina-fosfonito, e permite a síntese de novas moléculas com configurações estáveis ou conformações únicas. Nossos ligantes têm um estereocentro estável isento de carbono que permite que eles desempenhem papéis como agentes catalisadores, auxiliares quirais ou indutores na síntese orgânica assimétrica.
Derivados de oxazolidinona para síntese assimétrica
Os derivados de oxazolidinona têm uma relação estrutura-atividade bem estabelecida e são usados para reações diastereosseletivas para várias transformações assimétricas. Nossos derivados são frequentemente usados em reações aldólicas, de alquilação ou de Diels-Alder, e subsequentemente os bloqueios estéricos são removidos.
Auxiliares quirais à base de enxofre
Nossos auxiliares quirais à base de enxofre são convenientes e eficazes como grupos estereogênicos e podem ser superiores a outros auxiliares quirais bem conhecidos, dependendo da sua aplicação. Nossos auxiliares são valiosos na síntese de produtos naturais e de compostos com atividade farmacológica para reações aldólicas de acetatos, resolução de misturas racêmicas, adições de Michael e cascatas de reações de ciclização tio-Michael/aldólicas intramoleculares.