Merck
Página inicialAplicaçõesGenômicaEdição gênica avançada
Edição gênica avançada
Técnicas de edição genômica
A edição genômica direcionada tornou-se rapidamente uma ferramenta vital em todo o espectro da pesquisa nessa área, desde a descoberta inicial até aplicações terapêuticas. Por permitirem que pesquisadores interfiram, recuperem, reprimam ou ativem a expressão gênica, os métodos modernos de edição gênica possibilitam uma exploração sem precedentes dos mecanismos genéticos que controlam os processos biológicos. As aplicações da engenharia genômica vão desde curas para transtornos de desenvolvimento até o desenvolvimento de cultivares resistentes a doenças.
Artigos técnicos relacionados
  • Get tips for handling lentiviruses, optimizing experiment setup, titering lentivirus particles, and selecting helpful products for transduction.
  • Compare and contrast the features of a wide variety of guide RNA (gRNA) and Cas9 products for in vitro and in vivo CRISPR experiments.
  • Automation is used for many applications to reduce variation caused by manual handling and to obtain reproducible results in high-throughput assays. High-throughput applications, such as knockdown studies or target screenings, often include cell transfection.
  • In this article, we present an application of our novel E. coli CRISPR/Cas-mediated Lambda-Red (λ-Red) homologous recombination (HR) vector system, which facilitates gene editing through the homology-directed repair (HDR) of double-stranded DNA breaks (DSBs) created by Cas9 endonuclease, using either ssDNA or dsDNA as an editing template.
  • Our experience with gene construction and microarray development provides us with insight into the potential difficulties of long oligo synthesis. We have developed techniques to purify long oligos, which are unmatched by other suppliers.
  • Ver todos (19)
Protocolos relacionados
Encontre mais artigos e protocolos
Diagrama esquemático do sistema de edição gênica CRISPR mostrando os tipos diferentes de gRNA sintético para CRISPR.
Diagrama esquemático do sistema de edição gênica CRISPR mostrando os tipos diferentes de gRNA sintético para CRISPR.
CRISPR - Edição gênica precisa e eficiente
A edição gênica é uma alteração específica e direcionada de uma sequência de DNA e envolve a adição, remoção ou modificação do DNA. O sistema CRISPR-Cas (que evoluiu em micróbios como um mecanismo de defesa) é a base de uma classe de ferramentas de edição gênica que estão possibilitando avanços desde as áreas de saúde e diagnóstico até a agricultura e energia. Usando CRISPR, pesquisadores são capazes de direcionar suas ações para um gene ou família de genes específicos ou realizar a triagem do genoma inteiro.
A Genômica avançada da Sigma-Aldrich® oferece uma variedade opções de proteínas CRISPR-Cas9 líder no mercado para atender às suas necessidades individuais de pesquisa. Você pode escolher dentre diversas variantes de Cas9 (tipo selvagem, especificidade aprimorada, nickase, fundida a GFP, cataliticamente inativa) e diversos formatos (plasmídeo, lentivírus, proteína liofilizada).
CRISPRi e CRISPRa - Inibição e ativação gênica poderosa
CRISPRi (interferência por CRISPR) e CRISPRa (ativação por CRISPR) proporcionam uma alta eficiência de silenciamento e ativação de genes, respectivamente, sem alterar a sequência de DNA subjacente. Quando empregadas em triagens de perda de função gênica (LOF, do inglês loss-of-function) e ganho de função gênica (GOF, do inglês gain-of-function) em larga escala, essas técnicas permitem que pesquisadores identifiquem vias gênicas únicas, porém funcionalmente relacionadas, as quais muitas vezes não são detectadas por outros métodos.
A Genômica avançada da Sigma-Aldrich® oferece um conjunto completo de bibliotecas otimizadas de CRISPRi e CRISPRa para experimentos de silenciamento e superexpressão de genes. Bibliotecas lentivirais agrupadas de CRISPRi e de SAM CRISPRa estão disponíveis para pronta entrega ou podem ser personalizadas de acordo com as suas necessidades.
Está se perguntando se CRISPR é indicado para o seu projeto? Entre em contato com um especialista da Genômica avançada da Sigma-Aldrich®.