Merck
Hematologia
Análise clínica do sangue e coloração para hematologia
A hematologia é o estudo clínico do sangue, dos órgãos produtores de sangue e das doenças hematológicas. O sangue humano é composto por aproximadamente 45% de componentes celulares e cerca de 55% de plasma e desempenha um papel essencial no transporte de oxigênio, regulação da temperatura corporal e apoio ao sistema imunológico. 
Os três principais componentes celulares, que consistem em glóbulos vermelhos (hemácias, eritrócitos), glóbulos brancos (leucócitos) e plaquetas, são essenciais para entender, prever, diagnosticar e tratar diversas doenças e distúrbios hematológicos. Estes incluem infecções sanguíneas, neoplasias hematológicas, distúrbios genéticos, doenças autoimunes e complicações relacionadas a transfusões e interações farmacológicas, como quimioterapia.
Hematologia e oncologia
Hematologistas desempenham um papel desafiador no campo da oncologia. Neoplasias hematológicas importantes, como linfoma, leucemia e mieloma, representam aproximadamente 10% de todos os novos diagnósticos de câncer. Essas neoplasias afetam a produção de células sanguíneas ou alteram seu comportamento, o que pode ser tratado com validação hematológica além das terapias típicas, incluindo radioterapia, quimioterapia, imunoterapia e transplante de células-tronco.
Coloração e análise hematológicas
A coloração histológica do sangue e hemoderivados é o método padrão de análise em hematologia desde o fim do século 19. Corante panótico segundo Pappenheim,1 e coloração segundo Giemsa, Wright e Leishman,1 continuam sendo as técnicas padrão nos procedimentos diagnósticos hematológicos, com várias modificações químicas feitas para aprimorar a diferenciação ou especificidade da coloração.1 Historicamente, a maior parte das amostras hematológicas foi analisada manualmente. Atualmente, a maioria das amostras é analisada usando sistemas de coloração semi ou totalmente automáticos, capazes de determinar todos os parâmetros necessários para diagnóstico. Esfregaços de sangue e medula óssea patológicos ou suspeitos são submetidos a análise diferencial clássica com o uso de corantes, além de uma análise genética ou de anticorpos, se indicada.
Artigos técnicos relacionados
Protocolos relacionados
Encontre mais artigos e protocolos
Referência
1.
Begemann H, Rastetter J. 1972. Atlas of Clinical Haematology. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.