Caracterização e controle de qualidade de mAbs
A chave para garantir a segurança e eficácia dos medicamentos
A caracterização e o controle de qualidade de anticorpos monoclonais (mAbs) são essenciais para garantir sua eficácia e segurança. Técnicas analíticas, como HPLC e espectrometria de massa, são vitais para avaliar várias propriedades, como agregação, variantes de carga e modificações pós-traducionais (PTMs). Nossa extensa seleção de produtos oferece suporte à análise detalhada e avaliação de mAbs para manter a qualidade e a eficácia.
Mapeamento de peptídeos dos anticorpos monoclonais
Oferecemos uma ampla gama de produtos de alta qualidade essenciais para o seu mapeamento de peptídeos e avaliação de atributos críticos de qualidade ao longo do fluxo de trabalho do anticorpo monoclonal.
O mapeamento de peptídeos requer colunas de cromatografia de fase reversa (RPC) de alta eficiência para garantir uma cobertura completa da sequência. Oferecemos diversas colunas RPC de poros largos, projetadas para o mapeamento de peptídeos.
Oferecemos materiais de referência certificados e padrões para mAbs, proteínas intactas, peptídeos e aminoácidos, incluindo o anticorpo monoclonal universal marcado com isótopos estáveis SILu™Mab, para aplicações de teste por espectrometria de massa.
Oferecemos um amplo portfólio de proteases, agentes de clivagem, tampões e kits de digestão para facilitar a digestão de proteínas.
- O tampão de digestão com baixo artefato é otimizado para a digestão de proteínas terapêuticas e anticorpos antes do mapeamento de peptídeos por LC-UV-MS.
- A tripsina recombinante hidrolisa especificamente as ligações peptídicas no lado carboxílico dos resíduos de arginina e lisina e é formulada para digestão, em solução ou em gel, e mapeamento de peptídeos por espectrometria de massa.
- Nosso kit de digestão rápida SOLu-Trypsin fornece um método rápido e eficiente para digestão de proteínas em proteômica.
- A Lys-C (lisil-endopeptidase) hidrolisa as ligações de amida no lado carboxílico dos resíduos de lisina.
Categorias relacionadas
Descubra nossas colunas de RPC de poros largos, especificamente projetadas para o mapeamento de peptídeos.
Explore nossos padrões e materiais de referência certificados para aplicações de teste por espectrometria de massa.
Otimize a digestão de proteínas para permitir uma análise e caracterização avançadas.
Artigos relacionados
- A Comparison of Superficially Porous Particle-based Column Chemistries for Peptide Mapping
This application note compares three different column chemistries from the BIOshell™ line of columns with superficially porous particles to evaluate their performance in peptide mapping.
- Quality Attribute Determination of Monoclonal Antibodies
Workflows for monoclonal antibody adalimumab characterization ensure drug safety and efficacy through critical quality attribute analysis.
- Peptide Mapping LC-MS/MS Analysis Workflow for Adalimumab
An optimized LC-MS/MS based workflow for low artifact tryptic digestion and peptide mapping of monoclonal antibody, adalimumab (Humira) using filter assisted sample preparation (FASP).
- Teriparatide Peptide Mapping Analysis by LC-UV-MS
LC-UV-MS workflow details teriparatide peptide mapping, including enzymatic digestion, separation conditions, and QTOF mass spectrometer identification.
- Sistema de purificação de água de laboratório ultrapura e pura Milli-Q® IQ 7003/05/10/15
Os sistemas de água para laboratório Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 fornecem água tipo 1 e tipo 2 de qualidade consistente. Seu uso é intuitivo e podem apoiar as metas de sustentabilidade do seu laboratório.
Webinars relacionados
Saiba como habilitar e manter alta qualidade e alta sensibilidade em análises por LC-MS, prevenindo impurezas e contaminações.
Explore um método simples e de alto rendimento para a quantificação de anticorpos monoclonais e proteínas em soro humano e animal.
Descubra dicas para uma análise "ascendente" de mAbs e o papel da química de colunas em métodos de HPLC altamente seletivos.
Explore nossos produtos e serviços