Síntese química automatizada
A síntese química automatizada executa todo o processo de síntese química usando sistemas automatizados. Uma ampla variedade de compostos, desde moléculas pequenas até moléculas orgânicas complexas, pode ser produzida com maior velocidade e eficiência, mas com menor risco de erro humano.
Com a nossa parceria com a Synple Chem, oferecemos automação química para acelerar sua pesquisa. A plataforma de síntese automatizada Synple consiste em um sintetizador químico automatizado e cartuchos de reagentes pré-carregados. Basta adicionar seu material inicial e o cartucho de reagente apropriado ao sintetizador. Ao pressionar um botão, o sintetizador gera, isola e purifica seus produtos e executa uma sequência de lavagem automatizada para se preparar para a próxima síntese livre de contaminação.
Explore a nossa ampla seleção de cartuchos de reagentes que apresentam classes de reação distintas, com mais de 40 reagentes diferentes:
- Formação de N-heterociclo (SnAP) - converte uma ampla gama de aldeídos em N-heterociclos
- Aminação redutiva - transforma aldeídos ou cetonas e aminas primárias ou secundárias em aminas complexas
- Formação do degradador de proteínas – projetado para a síntese PROTAC® com uma variedade de comprimentos de ligantes PEG e ligantes Cereblon (CRBN) ou von Hippel–Lindau (VHL)
- Marcadores de biotina - anexa os marcadores de biotina a aldeídos/cetonas por meio de aminação redutora ou a aminas por meio de acilação
- Mitsunobu - forma ligações carbono-carbono por meio do acoplamento desidratante de um álcool primário ou secundário
- Proteção Boc - fornece proteção Boc de aminas primárias e secundárias
- Desproteção Boc - remove a proteção Boc de aminas em sais de amina livres
- Fluoração - transforma álcoois primários e secundários em produtos fluorados correspondentes
- Desproteção de silil - remove grupos de proteção de silil
- Formação de amida - une aminas e ácidos carboxílicos
- Acoplamento de Suzuki - acopla haletos de arila com ácidos borônicos de arila
- Proteção nosílica - fornece proteção o-Ns de aminas primárias/secundárias e sais de amina
- Proteção Cbz - fornece proteção N-Cbz de aminas primárias/secundárias e sais de amina
Recursos de produtos relacionados
- SnAP Reagents
SnAP Reagents facilitate synthesis of saturated N-heterocycles for diverse structures.
- Partial PROTACs
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
- SynpleChem Brochure
Fontes externas
- C&EN eBook: A grand synthesis: Automation is changing how scientists synthesize chemicals
Explore how automated synthesis platforms can expedite chemists’ workflows and minimize time and resources spent.
- Chemistry World Webinar: Automated capsule chemistry with Synple: do more, faster
Learn how automated synthesis technology allows discovery chemists to accelerate research and improve efficiency.
- Wiley Virtual Seminar: Chemputation, Digital Chemistry and Automated Synthesis
Discover a universal approach to chemical synthesis that translates all procedures to XDL that allows chemistry to be communicated universally.