Fatores de crescimento e citocinas
Citocinas e fatores de crescimento são mensageiros químicos que mediam a comunicação intracelular para regular as funções celulares e nucleares. Esses mensageiros solúveis se ligam a receptores na superfície celular, por sua vez, tais receptores iniciam uma cascata de eventos transmembrana e intracelular no processo de transdução de sinal. Receptores de fatores de crescimento e citocinas incluem muitos que se ligam através de proteínas G à fosfolipase C ligada à membrana (PLC), bem como proteínas tirosina quinases (PTK). A ativação de proteínas quinases catalisa a fosforilação de outras proteínas celulares, o que pode orquestrar processos funcionais na célula ou constituir uma etapa na cascata da proteína quinase que regula eventos nucleares.
Visão geral da seção
Fatores de crescimento e seus receptores
Citocinas
Fatores de crescimento e citocinas HumanKine®
Recursos relacionados
- Growth Factors in Stem Cell Biology
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com
- Hematopoietic Cytokines
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis
- Interleukin Family (IL)
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.
- Manual: Cell Culture
Cell culture is fundamental in life science research and development.
A IL-1(interleucina-1) é uma das muitas citocinas pró-inflamatórias usadas em modelos de cultura celular
Fatores de crescimento, em geral, são classificados em ‘famílias’, segundo fatores como características funcionais semelhantes ou os tipos de células e processos celulares que eles regulam. Por exemplo, fatores de crescimento epidérmico (EGF) geralmente afetam tipos de células epiteliais, enquanto fatores de crescimento derivados de plaquetas (PDGF) atuam sobretudo em fibroblastos comumente encontrados nos tecidos conjuntivos. Citocinas, frequentemente comparadas com fatores de crescimento, são uma parte importante do mecanismo de sinalização que articula a resposta imune. Além da atividade imune, as citocinas podem orientar a proliferação celular, quimiotaxia e até apoptose. Citocinas e fatores de crescimento são de certo modo parecidas em termos de estrutura e mecanismo de ação, uma vez que ambos se ligam a receptores específicos na superfície celular e se ligam a receptores que compartilham de homologias estruturais distintas.
Outros fatores de crescimento, citocinas e quimiocinas foram associados a defeitos celulares a à patogênese de doenças, o que não é surpreendente considerando suas funções essenciais em diversos processos biológicos. Oferecemos diversos inibidores, agonistas e antagonistas para identificação e validação de alvos na descoberta de medicamentos. Explore nossas proteínas recombinantes de alta qualidade para estudos de fatores de crescimento e citocinas e atinja resultados consistentes de sinalização celular.
Fatores de crescimento e seus receptores
Os fatores de crescimento que ativam receptores da tirosina quinase incluem o fator de crescimento epidérmico (EGF), fatores de crescimento de fibroblastos (FGF), fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF), neurotrofinas, fatores de crescimento endotelial vascular (VEGF) e fator de crescimento semelhante à insulina (IGF). Os receptores tirosina quinase ativados por esses ligantes incluem:
- Receptor do EGF (EGFR) – Membros da família de fatores de crescimento epidérmico (que inclui Her-2/ErbB-2) foram associados à proliferação de células tumorais, aumento da sobrevivência tumoral, angiogênese e disseminação metastática.
- Receptores do FGF (FGFR) – A via de sinalização do fator de crescimento de fibroblastos está envolvida na proliferação, migração, diferenciação e sobrevivência de células embrionárias. Em um organismo adulto, FGFRs estão envolvidos no reparo de tecidos e resposta a lesões.
- Receptores do PDGF (PDGFR) – Receptores do fator de crescimento derivado de plaquetas ativam várias enzimas, fatores de transcrição e moléculas adaptadoras. PDGFs têm papeis importantes no desenvolvimento embrionário, cicatrização de feridas e regulação da pressão do líquido intersticial nos tecidos.
- Trk– A família da tirosina quinase de proteínas da superfície celular são tirosinas quinases que atuam como receptores de neurotrofinas. As trks mediam a sobrevivência neuronal, o crescimento axonal e dendrítico, a quimioatração e a plasticidade sináptica.
- Receptores do VEGF (VEGFR) – Membros da família de receptores do fator de crescimento endotelial vascular são receptores específicos de tirosina quinase envolvidos na mediação de proliferação, angiogênese, vasculogênese e organização embrionária da vasculatura de células endoteliais vasculares no sangue.
Citocinas
Assim como os fatores de crescimento, as citocinas são moléculas de sinalização solúveis que induzem ou regulam processos biológicos essenciais. Além de seus papéis na indução pró- e anti-inflamatória, as citocinas podem regular a ativação, diferenciação, proliferação ou migração em tipos de células imunes e não imunes.
Fatores de crescimento e citocinas HumanKine®
Temos o orgulho de oferecer os fatores de crescimento e citocinas HumanKine®. Esses reagentes de alta pureza são desenvolvidos a partir de uma tecnologia eficiente baseada em células humanas e são escolhas excelentes para suas aplicações em pesquisas essenciais de inflamação, câncer, células-tronco e desenvolvimento de anticorpos.
Os fatores de crescimento HumanKine® são:
- Produzidos em células HEK 293
- Recombinantes e livres de componentes de origem animal para diversas aplicações
- Conhecidos por demonstrar padrões autênticos de glicosilação e modificação pós-traducional humanas