Misturadores de uso único
Variando de 10 a 3000 L, os nossos misturadores de uso único foram projetados para atender à mais ampla gama de requisitos. Os misturadores de uso único Mobius® misturam com eficiência ingredientes farmacêuticos e preparam soluções de processo, como tampões e meios. Diferentemente dos misturadores tradicionais de aço inoxidável, que exigem tempo de inatividade para os processos de limpeza, os misturadores de uso único Mobius® minimizam esse tempo com uma qualidade de mistura sem comprometimento. Para a fabricação de conjugados anticorpo-fármaco, o reator Mobius® ADC foi projetado especificamente para a etapa principal de conjugação.
Consulte recursos relacionados abaixo ou entre em contato conosco.
Mobius® MIX: a solução de mistura preferida para aplicações de misturas suaves, como homogeneização de proteínas e produtos sensíveis ao cisalhamento
- Disponível nos tamanhos de 10 l, 50 l, 100 l, 200 l, 500 l e 1000 l (encamisado de aço inoxidável ou plástico, dependendo do tamanho)
- Configuração e uso fáceis e rápidos
- Dimensão compacta e estrutura móvel para propiciar maior flexibilidade
- Sistema eletrônico de inicialização imediata, sem necessidade de aquecimento
Mobius® Power MIX: a solução de mistura preferida para materiais de difícil dissolução e preparo de tampão
- Disponível em 100 l, 200 l, 500 l, 1000 l, 2000 l, 2500 l e 3000 l (encamisado de aço inoxidável ou plástico, dependendo do tamanho)
- As versões em aço inoxidável têm portas amplas com abertura cuja dimensão é metade do diâmetro do misturador para instalação fácil das bolsas
- Células de carga e sensor de temperatura integrados opcionais nas versões em aço inoxidável
Reator Mobius® ADC: UMA FAMÍLIA ESCALÁVEL DE SISTEMAS DE MISTURA DE USO ÚNICO APERFEIÇOADOS PARA BIOCONJUGAÇÃO
- Disponível nos tamanhos de 10 l, 100 l e 500 l
- Componentes de uso único com compatibilidade comprovada com solventes como DMAc e DMSO, garantindo a qualidade do produto
- Projetado com os requisitos de conjugação em mente, com portas adicionais para o manuseio de materiais sob medida
Controle de conexão imediata
Os misturadores Mobius® e os reatores Mobius® ADC podem ser monitorados e controlados local ou remotamente com a caixa de controle de conexão imediata.
Para o Mobius® MIX e Power MIX, a caixa de controle inteligente com o software de controle Bio4C ACE™ permite o monitoramento remoto de parâmetros críticos do processo, fornece um controle avançado do processo e facilita a conformidade regulamentar durante as operações de mistura.
Os sacos misturadores de uso único são fabricados com PureFlex™ ou com filme Ultimus®. A família PureFlex™ de filmes para recipientes de processo de uso único é de alta pureza, grau médico e coextrudada para proporcionar resistência, flexibilidade, excelente desempenho de barreira a gases e contato inerte. Além disso, o filme Ultimus® foi projetado para as aplicações mais desafiadoras de líquidos de bioprocessamento de uso único, aumentando a durabilidade e mantendo a facilidade de manuseio, a flexibilidade e a conformidade que o bioprocessamento de uso único exige.
Recursos relacionados
- Data Sheet: Mobius® Power MIX Single-use Mixing System
The Mobius® Power MIX single-use mixing systems combine high performance mixing technology with design features that make them easy-to-use. The impeller design and motor are based on our magnetically coupled NovAseptic® mixing technology, a proven mixing technology in stainless steel tanks.
- Data Sheet: Mobius® Single-use Mixing Solution
The Mobius® MIX single-use mixing solution delivers advanced technology for mixing pharmaceutical ingredients from intermediate to final drug products and for the preparation of process solutions, such as buffers and media.
- Data Sheet: Mobius® ADC Reactor
A scalable family of single-use mixers perfected for bioconjugation.
- Article: Mobius® ADC Reactor Components Chemical Compatibility
It is important to evaluate the compatibility of the single-use components of an equipment dedicated to conjugation such as the Mobius® ADC reactor.
- Technical Brief: Mobius® ADC Reactor for Conjugation
The Mobius® ADC Reactor is designed to meet the precise demands of bioconjugation.
- Infographic: Single-use benefits for ADC manufacturing
The Mobius® ADC Reactor allows for flexible manufacturing that reduces risk and waste for maximum efficiency.
- Application Note: Comparison Between Experimental Data and Computational Fluid Dynamics in Mixing Applications
In biomanufacturing processes, mixing is ubiquitous. Examples include buffer and media preparation, stirred tank bioreactor/fermentor operation, virus inactivation, DNA digestion, final formulation and beyond.
- Technical Brief: Mobius® MIX500 Disposable Mixing System Characterization
The need for faster cycle times and higher levels of operational flexibility has accelerated the adoption of single-use processing solutions in the biopharmaceutical industry.
- Application Note: Mobius® Power MIX: Scalability in Mixing
The Mobius® Power MIX single-use systems provide an effective mixing platform for biopharmaceutical manufacturing in a range of sizes including 100, 200, 500, 1000 and 2000 L.
- Application Note: Compatibility of a Mobius® Single-use Solution for ADC Processing
Antibody Drug Conjugates (ADCs) are a class of biomolecules that has seen rapid growth as an oncology therapeutic.
- Application Note: Mobius® Single-use Mixing Solution Characterizing Liquid Blend Times Versus Viscosity
This technical study characterizes the liquid blend time for each Mobius® single-use mixing system at a range of volumes, RPM, and viscosities, using a pH shift technique.