Resinas para cromatografia de fase reversa/fase normal
Nossos sorventes e géis para cromatografia em gel de sílica proporcionam uma ampla gama de opções dependendo dos seus requisitos de separação: quer você precise de excelente reprodutibilidade e resolução ideais, ou de um material mais econômico e versátil, os nossos produtos de fase normal e fase reversa incluem produtos de gel de sílica para todas as escalas de fabricação.
Recursos relacionados
- Guide: Biochromatography Portfolio Guide
Bulk Resin, Membranes and Prepacked Columns
- Guide: Chromatography Product Selection Guide
- Datasheet: PharmPrep® P Sorbent
PharmPrep™ P Sorbent is a new silica sorbent with spherical particles available in two sizes: 10 and 20 µm. It is designed for the polishing step of peptides, biopharmaceuticals, and pharmaceutical APIs. Produced by spray drying, it ensures consistent batch-to-batch purification and regulatory compliance.
- Datasheet: LiChroprep® Sorbent
Preparative chromatography efficiently purifies valuable compounds, delivering high purity levels rapidly and economically. Our surface-modified silica sorbents, like LiChroprep®, are designed to meet specific manufacturing needs and offer good separation performance and stability at a reasonable cost.
Sorventes para cromatografia de fase reversa
O sorvente PharmPrep® P RP é usado para a purificação final eficiente de pequenos peptídeos, como insulina e outros IFAs, incluindo antibióticos e hormônios. Esses sorventes também estão disponíveis em colunas de aço inoxidável pré-empacotadas.
Os sorventes LiChroprep® RP proporcionam uma separação rápida, eficaz e reprodutível dos processos de purificação de peptídeos.
Sorventes para cromatografia de fase normal
Nossos produtos PharmPrep® P Si e LiChroprep® Si são excelentes para uma purificação final econômica e confiável de IFAs biofarmacêuticas e farmacêuticas.
Géis de sílica padronizados
Os nossos géis de sílica padronizados são amplamente usados para purificar compostos de alto valor em quantidades de toneladas. Esses géis de sílica são produzidos para processos de adsorção e cromatografia e estão disponíveis diversos tamanhos de partículas, e em tamanhos de embalagens de 500 g a 400 kg.
O gel de sílica 60 é uma matriz de gel de sílica de formato irregular, ideal para processos simples de adsorção e cromatografia de fase normal.
Sorventes multifuncionais
O óxido de alumínio, disponível com diâmetros de poros de 6 mm, 9 mm e 15 mm, é um sorvente versátil para cromatografia preparativa. O óxido de alumínio apresenta maior estabilidade de pH que o gel de sílica, especialmente na faixa alcalina.
O óxido de alumínio 90 padronizado é um sorvente de polaridade média e é frequentemente usado quando são necessárias as propriedades de troca de cátions da alumina básica. Ele pode ser usado como uma alternativa ao carvão ativado.
O silicato Florisil® é um gel de silicato de magnésio polar, altamente seletivo e adequado para separação de esteroides, alcaloides e antibióticos.