Conexão/desconexão para bioprocessamento
Sistemas de transferência de líquidos esterilizados contendo mangueiras, conectores, presilhas, válvulas e desconectores proporcionam uma ligação essencial entre as linhas descartáveis de líquidos e as várias etapas do seu processo asséptico, sejam eles para ligar peças de plástico a peças de aço inoxidável ou de plástico. Oferecemos três tipos de conectores e uma ferramenta de corte para desconexão estéril. Também podemos configurar conjuntos de uso único padrão com tipos comuns de mangueira comercialmente disponíveis, como de silicone curado com platina e elastômero termoplástico C-Flex® 374.
Os conectores Lynx® são confiáveis, fáceis de usar e possuem designs exclusivos que permitem transferir líquidos preservando a esterilidade. Os conectores Lynx® podem ser comprados separadamente ou como parte de um conjunto completo.
Leia mais sobre
Produtos
Conector Lynx® CDR (Conexão, Desconexão e Reconexão)
O conector Lynx® CDR proporciona uma conexão confiável e validada para diversas transferências de líquidos estéreis. Ele é projetado para oferecer flexibilidade no bioprocessamento de uso único, permitindo até seis conexões, desconexões e reconexões de vários caminhos de fluxo, preservando a esterilidade e sem vazamentos. O conector estéril Lynx® CDR está disponível em uma ampla variedade de tamanhos, desde conexão mangueira de 3/8 de polegada até conexões TC de 1½ polegada, e configurações que visam desde a amostragem até adições intermediárias e transferência de líquidos a granel. Conecte, desconecte e reconecte seus sistemas híbridos e de uso único, molhados e sob pressão.
Conector Lynx® S2S (Estéril para estéril)
O conector Lynx® S2S é um dispositivo de uso único e atuação única, compatível com autoclavagem e irradiação por raios gama que conecta linhas de líquidos esterilizados. Após conectar as terminações fêmea e macho do acoplamento, a linha de líquidos estéril é acionada e não pode ser desmontada.
Conector Lynx® ST (Para vapor)
O conector Lynx® ST permite que você integre equipamentos de processos de tubulação rígida a vapor com linhas descartáveis de líquidos estéreis. Disponível nos tamanhos de ¼ de polegada, ½ polegada e 1 polegada, o conector Lynx® ST propicia uma conexão estéril econômica, fácil e confiável para transferência ou amostragem segura de líquidos estéreis. O conector Lynx® ST é compatível com autoclavagem e irradiação por raios gama, tornando-o ideal para a integração em conjuntos esterilizados.
Desconexão estéril
A ferramenta de corte NovaSeal™ engasta e desconecta com segurança um conjunto de uso único em duas linhas de líquidos estéreis. Disponível em formato portátil e alimentado por bateria, a ferramenta engasta e corta um anel metálico e uma mangueira de silicone ao mesmo tempo em um simples movimento. Esta combinação de anel metálico/mangueira e ferramenta de corte lhe fornece um meio estéril para cortar e separar seu conjunto Mobius®, manter a esterilidade e proteger o líquido do ambiente externo com segurança.
Recursos de produtos relacionados
- Tech Brief: Holistic Buffer Preparation
A holistic buffer management overview
- Tech Brief: Steam-In-Place Feasibility Study for Lynx® CDR 1.5-inch Female Sterile-to-Sterile Connectors
Describes the mechanical strength of Lynx® CDR connectors during extreme steaming conditions as well as their ability to be steam sterilized.
- Tech Brief: Lynx® S2S and Lynx® ST Connector Tubing Assembly Autoclave Sterilization
This study was designed to determine the minimum time required to achieve sterilization of different assemblies containing tubing, filters, and Lynx® S2S connectors using both gender couplings and Lynx® ST connectors.
- Tech Brief: Lynx® S2S Connector Capability and Integrity after Three Autoclave Sterilization
This technical brief summarizes data demonstrating the integrity and functionality of Lynx® S2S connectors after exposure to aggressive autoclave sterilization conditions.
- Data Sheet: Lynx® CDR Connector
The Lynx® CDR (Connect, Disconnect and Reconnect) device provides a reliable and validated connection for multiple transfers of sterile fluids.
- Data Sheet: Lynx® S2S Connector
The uniquely designed Lynx® S2S (sterile to sterile) connector is a single-use, single-actuation, gamma and autoclave compatible disposable device for connecting sterilized fluid paths in biopharmaceutical processes.
- Data Sheet: Lynx® ST Connector
Enables integration of steamable hard piped process equipment with disposable sterile fluid paths
- Data Sheet: NovaSeal™ Crimping Tool
Securely seal and separate single-use tubing
- Application Note: Implementation of Lynx® CDR Sterile Connectors in a Perfusion Application
This two-tiered study was designed to explore both how the connector may contribute to cell shear in flow rate conditions similar to those observed in typical 200 L perfusion bioprocesses, and also to demonstrate the efficacy of implementing a Lynx® CDR connector in an actual perfusion process using an XCell™ ATF 2 System.
- Application Note: Use of the Lynx® CDR Connector in a Non-classified “Gray Space” Environment
In this study, the Lynx® CDR Connector was utilized during two typical bioprocessing steps (media preparation and bioreactor fill) where multiple connections/disconnections are required.
- Tech Brief: Choosing the right sterile connector based on design and sterility test results
Factors to consider when choosing a single-use connector