Absorventes e adsorventes
Os adsorventes e absorventes são essenciais para o gerenciamento de substâncias em líquidos e gases. Os adsorventes, como o carvão ativado usado na purificação do ar e da água, atraem e retêm moléculas na sua superfície, enquanto os absorventes, como a cal sodada, atraem substâncias para a sua estrutura interna para absorver gases ou líquidos. Ambos os tipos são essenciais em vários processos. Eles garantem a pureza e a integridade dos resultados experimentais, purificam substâncias, removem impurezas e preservam a qualidade de solventes e reagentes, aumentando a exatidão e a confiabilidade dos resultados analíticos.
Visão geral da seção
Adsorvente de carvão ativado
O carvão ativado, como adsorvente, é amplamente usado para a adsorção, descoloração e purificação de gases e líquidos, bem como um transportador de catalisador, devido à sua grande área de superfície interna. Ele é adequado para várias aplicações, sendo que o carvão ativado em pó (PAC) oferece um carregamento mais fácil, e o carvão ativado granulado (GAC) é adequado para processos de baixa resistência que envolvem gases. Essa substância versátil, que apresenta uma estrutura porosa, semelhante a uma esponja, com excelente capacidade de adsorção, é essencial nos setores químico, de alimentos e bebidas e de proteção ambiental. Proveniente de materiais naturais, como madeira de pinheiro ou carvão mineral, o carvão ativado é uma opção sustentável para diversas aplicações.
Absorvedor de CO2 de cal sodada:
A cal sodada absorve efetivamente o CO2 do ar e dos gases, oferecendo uma grande área de superfície de absorção interna e uma capacidade de pelo menos 25%. Ela é adequada para sistemas de absorção pequenos e grandes em laboratórios e instalações técnicas. Além disso, alguns produtos contêm cal sodada com indicador que muda de cor durante a absorção do CO2, garantindo um monitoramento eficiente sem liberar o CO2 de volta ao ambiente.
Tubos de absorção de água:
Os tubos de absorção de água são empregados para manter os reagentes ou solventes secos, principalmente durante processos como a titulação Karl Fischer ou ao trabalhar com solventes de sistemas de extração. Esses tubos também apresentam um indicador no enchimento para exibir o grau de depleção.
Recursos de produtos relacionados
- Brochure: Purification Perfection
Quality materials for absorption, adsorption & filtration