Merck
Outros soros para cultura celular
A imagem mostra uma série de frascos de soro bovino fetal, apresentando vários tamanhos e rotulados para aplicações de pesquisa biológica, comumente utilizados em culturas celulares para nutrir e apoiar o crescimento de células eucarióticas.
O soro é um importante suplemento dos meios de cultura celular devido à sua mistura de fatores de crescimento, hormônios, fatores de adesão, agentes tamponantes e elementos nutricionais em níveis de traço. Embora o soro bovino fetal (FBS) seja o soro mais comum utilizado para enriquecer meios de cultura, muitos outros soros animais também podem ser utilizados para suplementar o meio em aplicações específicas de espécies e outras culturas celulares. Os produtos de soro animal específicos da espécie podem fornecer um ambiente que imita de perto o estado nativo das células, promovendo o crescimento celular saudável. Fornecemos outros produtos de soros, tais como:
Soro bovino de recém-nascidos e adultos
O soro de bezerro recém-nascido pode representar uma alternativa econômica ao FBS em meios para muitas aplicações de cultura e em que um baixo título de anticorpos não afetará as células. O soro bovino adulto pode ser igualmente usado como meio basal para suplementar meios de cultura e promover o crescimento e proliferação. Nossas opções disponíveis
  • Soro suplementado com ferro de bezerros alimentados com fórmula
  • Soro de bezerro originário dos EUA ou Nova Zelândia
  • Soro bovino adulto (ABS) originário dos EUA
Soro de outras espécies animais
Além do soro bovino, soros de outras espécies também podem ser utilizados como alternativas mais econômicas para suplementação de meios de cultura de células basais ou para outras aplicações. Soros equinos (cavalo) e suínos (porco), por exemplo, foram usados na produção de vacinas tanto para uso humano quanto animal.
Oferecemos soros de diversas espécies que incluem:
  • Galinha
  • Suíno (porco)
  • Caprino (cabra)
  • Equino (cavalo)
  • Ovino (ovelha)
  • Coelho