Merck
Adsorventes de carbono
Os adsorventes especializados de carbono são usados em purificações e separações no setor petroquímico, fabricação química, bem como nos setores farmacêutico e de alimentos e bebidas.
Temos mais de 50 anos de experiência em pesquisa e desenvolvimento de produtos de adsorventes de resina e carbono. Nossa linha completa de adsorventes especializados de carbono inclui adsorventes de peneiras moleculares de carbono (Carboxen® e Carbosieve™), carbono polimérico grafitizado esférico (Graphsphere™) e negro de fumo grafitizado (Carbotrap® e Carbopack™). Também oferecemos kits de amostradores, uma forma econômica de avaliar vários de nossos adsorventes especializados de carbono.
Visualizar produtos em destaque:
Recursos de produtos relacionados
Página 1 de 2
Adsorventes Carboxen®
Os adsorventes de carbono sintético Carboxen® são resinas derivatizadas altamente desenvolvidas. Eles têm uma estrutura de macro a meso e microporosa de poros afunilados. Os poros afunilados melhoram a eficiência cinética e termodinâmica do adsorvente. As partículas são esféricas para uma eficiência ideal do leito empacotado. As resinas derivatizadas altamente desenvolvidas têm excelente resistência a desgaste, permitindo altas taxas de vazão sem o acúmulo indesejado de contrapressão. Elas foram desenvolvidas para suportar pressão de até 16.000 psi. Elas são estáveis até 400 ˚C e dispõem de composições químicas de superfície customizáveis para análise de alvos específicos. Sua alta pureza, formato esférico e propriedades mecânicas excepcionais as tornam adequadas para uso em cromatografia preparativa e de processos. Os materiais são armazenados como esferas secas e fluem como um líquido, facilitando o manuseio e o empacotamento da coluna cromatográfica em comparação com as resinas úmidas.
O pH dos carbonos sintéticos Carboxen® pode ser ajustado entre 2,5 e 10,5. Por serem de origem sintética, os carbonos sintéticos Carboxen® são inerentemente livres de metais pesados e outro conteúdo inorgânico encontrado em adsorventes de origem natural. Os adsorventes de carbono sintético Carboxen® são escalonáveis, o que significa que quantidades de toneladas desses adsorventes podem ser produzidas em malhas de 20/40, 20/45 ou 30/45. Os produtos Carboxen® com tamanho de partículas menor são oferecidos em pequena escala.
Essas resinas derivatizadas agregam valor a uma ampla gama de aplicações de purificação por remover impurezas de moléculas pequenas e grandes. Elas podem ser usadas em purificações de fase gasosa e líquida. Alguns exemplos incluem a remoção de impurezas de alto risco em purificações bioquímicas, como proteínas de células do hospedeiro, remoção de metais pesados tóxicos, purificação de metais clorados, purificação de IFAs e remoção de compostos extraíveis e lixiviáveis.
A Agência espacial americana (NASA) já confiou nelas para uso em diversas missões, inclusive usando-as atualmente na Estação Espacial Internacional.
Leia o artigo completo aqui: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/supelco/supelco-products-in-space
As propriedades materiais dos oito carbonos sintéticos Carboxen® disponíveis em escala a granel são apresentadas na tabela abaixo.
Propriedades materiais dos carbono sintéticos Carboxen® 
Adsorventes Carbosieve®
Os adsorventes Carbosieve® são peneiras moleculares de carbono cujos poros não são afunilados. Com uma estrutura microporosa, elas proporcionam forças de adsorção muito altas. Os adsorventes Carbosieve® oferecem retenção excelente de analitos pequenos e voláteis que a maior parte dos outros adsorventes têm dificuldade em reter. 
Negro de fumo grafitizado
Os adsorventes Carbopack™ e Carbotrap® à base de negro de fumo grafitizado são adsorventes não porosos e não específicos, que exibem superfície altamente homogênea. A alta pureza desses adsorventes garante uma dessorção eficaz do analito de interesse. Eles exibem características de superfície hidrofóbica e, portanto, podem ser usados de forma eficaz para reter compostos orgânicos em fluxos úmidos. Os compostos retidos podem ser dessorvidos por um solvente ou por dessorção térmica, com 100% de eficiência. Esses adsorventes oferecem uma excelente estabilidade térmica, garantem um vazamento mínimo em temperaturas de dessorção térmica e impedem altas quedas de pressão.
Adsorventes Graphsphere
O carbono polimérico grafitizado esférico (Graphsphere™) tem uma estrutura singular, com um núcleo amorfo e uma camada externa grafítica de espessura controlada. O processo de grafitização resulta em uma superfície altamente pura, com propriedades exclusivas de adsorção e dessorção. As interações de superfície dependem inteiramente das forças de dispersão (de London). Os materiais são:
  • Esféricos (oferecem melhor desempenho em leito empacotado que partículas granulares)
  • Duros e não friáveis
  • Usados em moléculas com um tamanho de analito relativo a n-alcanos de C5-C12
  • Hidrofóbicos (podem ser usados em ambientes com alta umidade)
Os adsorventes Graphsphere™ têm menor força relativa de adsorção que os adsorventes do tipo peneira molecular de carbono, e uma força relativa de adsorção semelhante à dos adsorventes de negro de fumo grafitizado.