Merck
Equipamentos para contagem de células
A imagem mostra uma pessoa com um jaleco de laboratório conduzindo um experimento usando um equipamento de laboratório.
Poder contar de modo preciso e reprodutível células em cultura ou dissociadas de tecidos sólidos é essencial para o monitoramento da taxa de proliferação e saúde celular, análise de transformação ou sucesso de imortalização, e semeadura para propagação continuada ou experimentos a jusante.
Os métodos manuais tradicionais, como hemocitometria, que dependem da contagem visual, podem ser apropriados em alguns cenários de alto risco. Embora seja amplamente acessível, a hemocitometria é de baixo rendimento, depende da precisão do técnico ao misturar, pipetar e calcular, pode usar corantes de risco biológico e depende da transcrição manual dos dados. Os contadores de células automatizados oferecem uma alternativa de alto rendimento à hemocitometria, mas a maioria dos contadores de células automatizados também usa tecnologia baseada na visão para extrapolar as contagens de amostras pequenas e, tipicamente, requer corantes, reagentes específicos ou ambos.
O contador de células automatizado portátil Scepter™ 3.0
Métodos de contagem manual consomem muito tempo dos laboratórios de pesquisa modernos, e muitos contadores automatizados são grande e custosos, empregam contagem visual de amostras pequenas e requerem reagentes e tubos especiais.
O contador de células Scepter™ 3.0 é o único contador de células automatizado que é portátil e cabe na mão, além de ser o único dispositivo que viabiliza a precisão e consistência da contagem por impedância de Coulter diretamente na câmara de cultura.  Enquanto outros contadores automatizados consomem espaço da bancada e contam com software de reconhecimento de objetos, focalização manual e câmara de carregamento manual, o contador de células Scepter® 3.0 oferece verdadeira automação sem o risco de erro associado aos sistemas baseados na visão. Com seu sensor de microfluídica microfabricado e projetado com precisão, o contador de células Scepter® 3.0 conta milhares de células por amostra e faz o trabalho de avaliação e cálculo para proporcionar contagens de células consistentes e precisas em menos de 30 segundos.
A contagem de células é rápida, reprodutível e precisa com o citômetro portátil Scepter™ 3.0 com base na contagem por impedância de Coulter.
O contador de células automatizado portátil Scepter 3.0
A engenharia Millipore® fez o contador Scepter™ 3.0 fácil de usar com aprimoramentos no design:
  • Transmissão sem fio de dados do instrumento para a impressora ou estação de trabalho do laboratório
  • Uma entrada USB que permite acesso e transferência de dados fácil e isenta de erros.
  • Pode ser montado em qualquer lugar para armazenamento e carregamento
  • Posicionamento ergonômico de controles para uso contínuo e sem fadiga
  • Uma tela maior e fácil de ler
Imagem microscópica do ensaio Cell Comb de migração horizontal para avaliar a migração celular
Dispositivo hemocitômetro de contagem manual de células
Hemocitômetro descartável Millicell® 
O hemocitômetro original foi projetado para contar as células sanguíneas e tradicionalmente é uma placa deslizante de vidro grossa, com câmara de volume preciso e uma superfície de vidro reticulada que permite a contagem microscópica de células por um volume de líquido. Quando se precisa contar amostras de alto risco, um hemocitômetro descartável protege o laboratório eliminando a necessidade de limpeza e reutilização de hemocitômetros e lamínulas de vidro frágeis e potencialmente perigosos. O hemocitômetro descartável Millicell® é feito de plástico ótico de grau de quartzo e funciona exatamente como a familiar câmara de contagem de Neubauer.  Elimina a necessidade de manuseio de lamínulas e de desinfecção de equipamentos de contagem através do descarte de hemocitômetros de uso único no lixo de risco biológico.
Recursos de produtos relacionados
Destaques