Padrões para propriedades físico-químicas
Medir as propriedades físicas e químicas de uma substância é importante na determinação de sua identidade e pureza. Laboratórios estão sob demanda em rápida expansão para produzir dados analíticos de alta qualidade, o que é obtido por meio de um nível avançado de precisão na calibração de equipamentos laboratoriais usando padrões analíticos.
Explore uma ampla gama de padrões e materiais de referência certificados (CRM) para vários parâmetros de teste, como:
Além disso, nosso portfólio tem padrões para produtos petroquímicos que são amplamente usados na calibração de instrumentos laboratoriais usados para testar petróleo e produtos derivados. Esses padrões incluem padrões para ponto nuvem, padrões para ponto de anilina, padrão de índice de cetano, padrões do CFPP (Instituto nacional de metrologia), padrões de destilação, padrões para ponto de congelamento, padrões para ponto de fluidez e padrões para ponto de fumo.
Produtos
Literatura de produtos relacionados
- Brochure: Buffer Calibration Standards for pH Measurements
- Brochure: Physical & Chemical Property Standards for Analytical Characterization
High-Quality Certified Reference Materials (CRMs) for Accurate Calibration of Your Equipment
- Technical Datasheet: Certified Reference Materials: Ready-to-use Certipur® buffer solutions in Titripac®
- Flyer: Melting Point Standards
- Brochure: Brighter Titration Titripur®
- Flyer: Titripac® The Clever Packaging Solution
Reducing environmental impact through sustainable design
- Flyer: Calibrate with Accuracy: Physical and Chemical Property Standards
Titulação - materiais de referência volumétricos
A determinação exata de títulos é um critério importante para uma análise precisa e comparável de titulações. Os produtos Certipur® para padrões volumétricos incluem materiais de referência secundária de alta pureza para acidimetria, alcalimetria, argentometria, complexometria, iodometria e titulação redox. Os materiais de referência volumétricos são perfeitos para padronizar soluções volumétricas a fim de produzir resultados confiáveis. Eles são fabricados e amplamente testados em conformidade com as seções de reagentes das farmacopeias e medidos com a maior precisão possível de acordo com as normas ISO/IEC 17025 e ISO 17034.
Soluções de referência de cor
Para calibração e verificação de dados de teste, nosso portfólio consiste em uma ampla gama de materiais de referência certificados para soluções coloridas, em conformidade com várias farmacopeias. Por exemplo: USP, EP ou outro método de medição de cor, como o APHA.
DBO/DQO, COT
A DBO (demanda bioquímica de oxigênio) é a quantidade de oxigênio consumida pelos microrganismos para decompor a matéria orgânica encontrada na água residual. A DQO, ou demanda química de oxigênio, é a medida da quantidade de oxigênio que seria necessária para oxidar poluentes orgânicos presentes na água ou água residual. O TOC (carbono orgânico total) tornou-se um parâmetro importante usado para monitorar os níveis gerais de compostos orgânicos presentes na água residual em termos de teor de carbono total.
Para essas análises, fornecemos material de referência certificado e padrões de grau analítico na forma de soluções prontas para uso para fins de calibração, bem como materiais de matriz de CRM.
MATERIAIS DE REFERÊNCIA DE TAMPÃO DE pH
Um agente tamponante é uma substância química que mantém constante o pH de uma solução após a adição de ácido ou base. Soluções-tamponantes também são essenciais para manter a calibração adequada de instrumentos de pH. A precisão das medições de pH é afetada diretamente pelos materiais de referência de tampão utilizados durante a calibração. As soluções e substâncias de tampão de referência Certipur® são certificadas de acordo com a ISO 17034 e a ISO/IEC 17025 para lhe fornecer máxima precisão, confiabilidade e conveniência, ao mesmo tempo em que garantem resultados consistentes e evitam a repetição de análises dispendiosas.
Padrões de referência de alta qualidade para monitoramento e calibração de rotina de seus instrumentos de pH, como sachês de uso único, soluções prontas para uso (coloridas e não coloridas) e substâncias tamponantes puras compatíveis com todos os instrumentos de pH podem ser encontradas em nosso portfólio de tampão de pH.