Nanomateriais de carbono
Nanomateriais de carbono são uma família extensa de alótropos de carbono, consistindo em fulerenos de dimensão nula e pontos quânticos, nanotubos de carbono (NTCs) unidimensionais, grafeno bidimensional e nanodiamantes e nanochifres tridimensionais. Nanomateriais de carbono são usados em diversas aplicações devido a suas propriedades físicas e químicas exclusivas. Explore nosso portfólio abrangente de nanomateriais de carbono inovadores para impulsionar seus avanços científicos. Para obter mais informações sobre materiais nanoestruturados, vide nosso tutorial de nanomateriais.
Fulerenos
Fulerenos também são chamados de futebolenos. Oferecemos uma grande variedade de fulerenos desde C60 a C70, C76, C78 e C84, em sua forma pristina ou com grupos funcionais que ajudam na dispersão e processamento. Fulerenos têm aplicação em compósitos leves, suporte de catalisadores, biociência e aplicações de energia alternativa. A escalabilidade de nossos produtos de fulereno permite que você torne concretize facilmente suas ideias de produtos.
Nanotubos de carbono
Os nanotubos de carbono podem ser classificados de acordo com seu número de paredes concêntricas, como nanotubos de parede única (SWCNTs), nanotubos de parede dupla (DWCNTs) ou nanotubos de paredes múltiplas (MWCNTs). O diâmetro e ângulo helicoidal de nanotubos de carbono de parede única (SWCNTs) têm um efeito importante sobre suas propriedades eletrônicas, fazendo com que alguns nanotubos se comportem como condutores metálicos e outros como semicondutores de lacuna na banda direta. Nossos SWCNTs específicos para quiralidade são ideais para a fabricação de eletrônica de alto desempenho com base em transístores de efeito de campo. Nossos arranjos de nanotubos de carbono de paredes múltiplas (MWCNT) extraíveis facilitam o processamento de MWCNT puro em formas macroscópicas úteis, como filmes e fibras, sem a necessidade de tratamentos posteriores destrutivos que frequentemente danificam a estrutura e a propriedade de NTCs pristinos ou comprometem seu desempenho nas aplicações finais. Devido à alta proporção de aspecto dos NTCs, condutividade elétrica, condutividade térmica incrível e fortes propriedades mecânicas, eles apoiam aplicações de ponta em telas de condução transparentes flexíveis, bioeletrônica, músculos artificiais, eletrônica de fibras e têxteis inteligentes.
Grafeno
O grafeno é um dos nanomateriais de carbono mais promissores. O grafeno tem uma estrutura de camada única atomicamente fina, área da superfície elevada e propriedades mecânicas e eletroquímicas robustas. Ele foi o foco de pesquisa para eletrônica, energia, compósitos leves e aplicações biomédicas. Pesquisadores demonstraram que duas camadas de grafeno colocadas uma sobre a outra podem conduzir elétrons sem resistência se forem giradas em um “ângulo mágico” eficaz ou tornarem-se completamente isoladoras, para trocar consideravelmente a propriedade de dispositivos. Nossa coleção de grafeno, nanofitas de grafeno e materiais à base de óxido de grafeno está disponível em várias formas para possibilitar a incorporação fácil em todas as suas aplicações.
Nanodiamantes
Nossos nanodiamantes fluorescentes são ferramentas de bioimagem altamente estáveis com baixa toxicidade, alta compatibilidade biológica e fotoestabilidade infinita. A ausência de fotointermitência, longa vida útil de fluorescência (> 10 ns) e facilidade de biofuncionalização ajudam você a atingir o sucesso em seus empreendimentos de pesquisa.
Pontos quânticos à base de carbono
Descubra nossos pontos quânticos de carbono e pontos quânticos de grafeno atóxicos com boa solubilidade, fotoluminescência estável e melhor enxerto na superfície, tornando-os, assim, promissores substitutos de pontos quânticos inorgânicos.
Outros nanomateriais de carbono
Também oferecemos outros nanomateriais de carbono, como nanochifres de carbono (CNHs) e nanofibras de carbono (CNFs). Nossos notáveis CNHs oferecem área da superfície elevada, altas condutividades elétricas e térmicas, como também boa processabilidade de soluções, em combinação com capacidade de produção em grande escala. CNHs são uma opção viável para suporte de catalisadores, armazenamento de gás, armazenamento de energia, liberação de medicamentos e fototerapia.
Nossos CNFs são descontínuos, altamente grafíticos e altamente compatíveis com a maioria das técnicas de processamento de polímeros e podem ser dispersos em modo isotrópico ou anisotrópico. Eles são materiais econômicos com excelentes propriedades mecânicas, alta condutividade elétrica e alta condutividade térmica, que podem ser transmitidas a diversas matrizes, incluindo termoplásticos, termofixos, elastômeros, cerâmicas e metais. CNFs também têm um estado de superfície exclusivo, o que facilita a funcionalização e outras técnicas de modificação de superfície para adaptar/projetar a nanofibra à aplicação.