Merck
Colunas cromatográficas para bioprocessamento
As colunas cromatográficas são fundamentais para a separação bem-sucedida de suas moléculas valiosas. Fornecemos colunas desde a escala laboratorial até as escalas piloto e de processo, proporcionando desempenho robusto e consistente, com a flexibilidade de processamento necessária para qualquer finalidade, desde a triagem até a produção em larga escala.
Leia mais sobre
Produtos
Ordenar por relevância
Mostrando 1–20 de 69
Alterar visualização
Mostrando 1–20 de 69
Comparar
Número do produto
Nome do produto
Descrição do produto
Preços
Você visualizou 1–20 de 69 resultados
Exemplos dos vários tamanhos de colunas de cromatografia Vantage®
Colunas Vantage® para pesquisa, desenvolvimento e produção
As colunas cromatográficas Vantage® são ideais para purificação nos estágios de desenvolvimento, piloto ou de produção em aplicações farmacêuticas e de biotecnologia. As colunas Vantage® são projetadas para serem montadas de forma simples, serem escalonáveis, de uma escala de P&D para a escala piloto de produção em pequena escala, e não criarem espaço morto.
  • Nossa família de colunas para laboratório Vantage® L para pesquisa e desenvolvimento são ideais para aplicações de meios com partículas pequenas
  • Nossa família de colunas cromatográficas Vantage® A2 é excelente para meios cromatográficos rígidos, de maior resolução
  • Nossas colunas cromatográficas Vantage® S2 oferecem flexibilidade para uma ampla gama de aplicações
Um exemplo de colunas de cromatografia QuikScale® inclui um frasco de vidro transparente preso a um suporte, colocado sobre um fundo branco. O suporte possui quatro pernas metálicas com rodas para mobilidade
Família de colunas escalonáveis QuikScale®
Esta família robusta e escalonável de colunas cromatográficas maximiza os rendimentos dos processos, aumenta a produtividade e reduz o tempo até a entrada no mercado. As colunas QuikScale® alcançam um rendimento ultra-alto e produzem produtos com maior grau de pureza, com velocidades lineares mais rápidas. Elas são adequadas para todos os tipos de meios, são empacotadas de forma fácil e uniforme e oferecem uma resolução ideal em uma ampla gama de aplicações.
Um distribuidor de fluxo inovador garante a utilização completa e uniforme dos meios para separações reprodutíveis e confiáveis. Uma opção de alto fluxo (com pressões de funcionamento de até 7 bar e taxas de vazão de até 1.000 cm/h) maximiza a flexibilidade do design do processo. Isso possibilita configurações de altura de leito maiores no manuseio de meios com requisitos de vazão e/ou contrapressão altos.
As colunas cromatográficas QuikScale® são projetadas para:
  • Escalabilidade com uma gama completa de diâmetros (de 70 mm a 630 mm) e alturas (550 mm a 1.100 mm) de coluna, bem como de tamanhos de poros do suporte de leito (10, 20 e 30 μm)
  • Ampla gama de aplicações – graças a tubos feitos de diversos materiais (vidro, acrílico, aço inoxidável)
Coluna de cromatografia circular em aço inoxidável montada em um suporte. Possui vários tubos verticais conectados por anéis de metal na parte superior e inferior. Os botões e alavancas de ajuste estão presentes no suporte abaixo da coluna. O equipamento é montado sobre um suporte de metal com rodas giratórias para maior mobilidade.
Colunas IsoPak™ para aplicações em escala de processo
As colunas IsoPak™ são rápidas e altamente reprodutíveis, produzindo resultados cromatográficos consistentes ideais para aplicações em escala de processo. O que diferencia uma coluna isoPak™ é o seu empacotamento e desempacotamento reprodutível. Devido a um design exclusivo de válvula, a pasta fluida é bombeada diretamente para dentro da coluna, permitindo que ela seja empacotada e desempacotada sem remover a célula de fluxo do topo. Devido à contenção das operações em um invólucro, a exposição entre o operador e o meio cromatográfico é drasticamente reduzida.
As colunas IsoPak™ estão disponíveis em uma ampla gama de diâmetros (de 440 a 1.400 mm ou mais), materiais de tubulação e alturas de leito (de 500 a 1.000 mm). Elas fornecem:
  • Empacotamento e desempacotamento consistentes para resultados reprodutíveis
  • Facilidade de manutenção
  • Escalabilidade
Dois tamanhos diferentes de colunas de cromatografia pré-empacotadas MiniChrom, projetadas para o desenvolvimento de processos
Colunas Minichrom para desenvolvimento de processos
As colunas MiniChrom são projetadas para o desenvolvimento de processos, otimização de métodos e triagem de parâmetros, bem como para a preparação de amostras. As colunas MiniChrom são verificadas quanto à qualidade para HETP e assimetria, fornecendo:
  • Reprodutibilidade superior
  • Excelente escalabilidade
  • Comparação conveniente de diferentes meios de cromatografia
Oito colunas de cromatografia pré-empacotadas Robocolumns dispostas em uma microplaca
Robocolumns® para processos de alto rendimento
As RoboColumns® são colunas de cromatografia miniaturizadas e fáceis de usar que podem ser dispostas individualmente no formato de microplaca de 96 poços comumente usado e padrão, de acordo com os requisitos da aplicação. Elas são projetados para o desenvolvimento de processos de alto rendimento, triagem e otimização de resinas e condições e preparação de amostras antes da análise subsequente.
Uma coluna de cromatografia pré-empacotada Hibar®, feita de aço inoxidável
Colunas Hibar® para triagem de meios
Colunas de aço inoxidável prontas para uso, pré-empacotadas com sorventes de cromatografia para a separação de produto final em quantidades de mg a gramas.
Nove tamanhos diferentes de colunas de cromatografia pré-empacotadas Opus®, alinhadas, do menor tamanho à esquerda ao maior tamanho à direita
Colunas Opus® para escalabilidade e flexibilidade
Da bancada à produção, o nosso portfólio completo de resinas agora está disponível em um formato de uso único, plug and play. A oferta colaborativa combina as nossas resinas de alto desempenho com as colunas pré-empacotadas OPUS® da Repligen, líderes do setor, para proporcionar o máximo de flexibilidade. As colunas OPUS® oferecem uma escalabilidade de desempenho linear, desde a validação do processo até a fabricação.
Recursos de produtos relacionados
Página 1 de 3