Merck
Resinas para cromatografia de afinidade
Um ambiente de laboratório apresentando as ferramentas e produtos químicos usados na cromatografia de afinidade. Em primeiro plano, três frascos rotulados com símbolos de perigo indicam a presença de substâncias inflamáveis​e corrosivas, essenciais para interações bioquímicas seletivas e processos de purificação. Ao fundo, um cientista com jaleco está envolvido com equipamentos complexos, provavelmente relacionados à fabricação em larga escala e ao desenvolvimento de processos em cromatografia de afinidade.
A cromatografia de afinidade separa misturas complexas através de interações bioquímicas altamente seletivas. Esta tecnologia de purificação amplamente utilizada separa, de modo eficiente, a molécula-alvo das impurezas. Nossa linha de resinas de afinidade é projetada para purificações de alta produtividade e baixo custo, desde o desenvolvimento de processos até a fabricação em larga escala.
Recursos relacionados
Página 1 de 2
Resinas de afinidade com proteína A
A Eshmuno® A é uma resina de alta capacidade para a purificação de proteínas contendo Fc, como anticorpos monoclonais (mAbs). Esta resina pode ser higienizada em condições ácidas e alcalinas.
Resinas de afinidade para purificação de plasma
As resinas Eshmuno® P anti-A e anti-B removem de modo eficaz os anticorpos de isoaglutininas anti-A e anti-B em processos de imunoglobulinas (Ig) derivadas do plasma, o que foi associado ao aumento do risco de hemólise em pacientes.
Resinas de afinidade para purificação de proteínas
A resina Fractogel® Metal Chelate oferece uma separação de proteínas e peptídeos eficiente e de baixo custo, especialmente de proteínas com resíduos expostos de histidina, cisteína e triptofano, incluindo proteínas marcadas com histidina.
Suporte para qualificação, avaliação de riscos e otimização de processos
Complementando nosso portfólio de produtos, o Programa Emprove® fornece três tipos de dossiês para respaldar diferentes estágios de desenvolvimento e operações de fabricação, como qualificação, avaliação de riscos e otimização de processos. Os dossiês consolidam dados abrangentes de testes específicos para cada produto, atestados de qualidade e informações regulatórias em um formato prontamente disponível para simplificar suas necessidades de conformidade.