Merck
Conectores, válvulas e misturadores de aço inoxidável
O hardware NovAseptic®, uma linha de componentes de manuseio de líquidos de alto desempenho e sem riscos, excede os requisitos para processos de limpeza e higienização. Com a nossa ampla linha de misturadores, válvulas e conectores, você pode facilmente melhorar a segurança, qualidade, potência e a pureza do seu produto, e, ao mesmo tempo, minimizar o tempo de processamento.
Os misturadores NovAseptic® oferecem uma solução completa para misturar ao longo da linha de processo e são projetados para uma ampla variedade de aplicações farmacêuticas e biotecnológicas
Misturadores NovAseptic®
Projetados para atender a uma grande variedade de aplicações, nossa linha completa de misturadores NovAseptic® é durável e de fácil manutenção, proporcionando-lhe desempenho de mistura e eficiência operacional superiores. A desmontagem do misturador NovAseptic® é fácil graças ao seu design com montagem na parte inferior, eliminando a necessidade de levantar o sistema.
  • Melhor desempenho
  • Fácil de limpar e esterilizar no local (CIP/SIP)
  • Acoplagem magnética
  • Montagem na parte inferior
  • Reduz o tempo de mistura para soluções difíceis de misturar
  • Melhorias nas eficiências operacionais e econômicas
  • Completa documentação de apoio e rastreabilidade de materiais
: As válvulas NovAseptic® são projetadas para proporcionar desempenho, confiabilidade, durabilidade e facilidade de manutenção ideais
Válvulas NovAseptic®
Nossas válvulas e combinações de válvulas (12 mm a 76 mm) oferecem uma ampla gama de soluções assépticas de baixo custo que atendem aos rigorosos requisitos de CIP/SIP. Projetadas para eliminar volumes mortos (“dead legs”) e minimizar volumes de retenção, as válvulas NovAseptic® oferecem a eficiência ideal do processo. Construídas com materiais de diafragma como EPDM, elastômeros de silicone e PTFE, nosso design de válvulas assépticas permite comprimir e simplificar o desenho do seu processo, reduzir seu trabalho de validação e economizar tempo e dinheiro.
  • CIP/SIP
  • Sem dead legs
  • Baixo hold-up
  • Redução dos esforços de validação
  • Disponíveis para diversas aplicações
  • Completa documentação de apoio e rastreabilidade de materiais
Nossa gama completa de conectores de aço inoxidável oferece desempenho asséptico confiável e comprovado
Conectores NovAseptic®
Os conectores NovAseptic® podem ser usados para simplificar a conexão de ferramentas de amostragem, válvulas, sensores e outros dispositivos que entram em contato com o seu tanque, sistema ou tubulação do processo. Com design flexível, os conectores NovAseptic® funcionam com uma ampla gama de equipamentos usando conexões TriClamp e podem ser facilmente encaixados com tampas ocultas sem afetar a assepsia do seu sistema.
  • CIP/SIP
  • Sem dead legs
  • Baixa retenção
  • Design flexível e asséptico
  • Versões conectadas ao tanque e em linha
  • Fácil manutenção
  • Certificados e documentação completa de materiais
  • Disponibilidade de peças de reposição 