Detergentes e produtos de limpeza para material de laboratório
Detergentes para material de laboratório Extran® e produtos de limpeza
Os detergentes Extran® para limpeza manual e as lavadoras para laboratório garantem uma limpeza sem contaminação de vidrarias e aparelhos em laboratórios e instalações de produção, antes e depois do uso.
Quando se lida com produtos químicos ou substâncias biológicas, é essencial uma limpeza completa e sem resíduos, para que os procedimentos de trabalho científico sejam os mais adequados. Os nossos produtos de limpeza para laboratórios e equipamentos de laboratório são:
- Confiáveis - produtos de qualidade consistente e solubilidade e fluidez excepcionais
- Ecológicos - formulados com ingredientes ativos biodegradáveis para uma limpeza mais ecológica
- Livres de resíduos com suporte de validação - o nosso método de teste fotométrico pode ajudar o seu laboratório a provar a ausência de tensioativos não iônicos
- Seguros e não tóxicos - sem fragrâncias, corantes, oxidantes, cloro, enzimas e NTA
- Eficientes - detergentes para laboratório altamente concentrados para limpeza de equipamentos de laboratório, disponíveis em uma variedade de tamanhos de embalagens (1 l a 25 l; 2 kg a 25 kg), com métodos de extração e adaptadores especialmente projetados
Descubra o nosso amplo portfólio de agentes de limpeza para laboratório confiáveis:
Independentemente de como o seu equipamento de laboratório é mantido, temos os produtos de limpeza e detergentes adequados para as necessidades do seu laboratório de ciências.
Extran® AP para limpeza de máquinas em lavadoras de laboratório
Os Extran® AP foram desenvolvidos em colaboração com os principais fabricantes de aparelhos de lavagem de laboratório e testados quanto à sua adequação. Esses detergentes de limpeza para laboratório têm alta solubilidade em água e produzem pouquíssima espuma com o mínimo de resíduos. Para neutralizar os resíduos alcalinos, um enxágue ácido deve ser usado após cada ciclo de lavagem principal, como os agentes neutralizantes:
- Extran® AP 21 ácido com ácido fosfórico
- Extran® AP 22 ácido com ácido cítrico
Extran® Recipientes de 5 l para lavadoras de laboratório
Esse prático recipiente de Extran® é colocado na gaveta da unidade de dosagem da máquina e é conectado diretamente à lavadora do laboratório, para que o risco de contato direto com o produto de limpeza seja minimizado. As informações sobre o produto e a segurança são facilmente visíveis no rótulo superior, com codificação de cores exclusiva de acordo com o pH e espaço em branco para documentação rápida das datas de manuseio de BPL.
Recipiente Extran® de 5 l para lavadoras de laboratório
(tampa DIN51; A 215 mm/8,46”; L 245 mm/9,65”; D 140 mm/5,51”)
Etiqueta superior com informações essenciais de segurança do produto
(por exemplo, número do pedido, designação, pH, pictograma) e espaço livre para documentação individual
Recipiente Extran® na gaveta da unidade de dosagem da máquina.
Recursos relacionados
- Brochure: Fit to Clean
The perfect solution for cleaning your laboratory utensils.
- Brochure: Empower Your Lab
Inorganics & Solvents for classical analysis. Discover how our world-class Inorganics and Solvents can empower your work.
- Brochure: Cleaner
New Extran® 5L canisters perfectly aligned to your lab dishwasher.
- Protocol: Surfactants (nonionic) in Extran® Rinse Solutions
Learn about the sample preparation and photometric determination of non-ionic surfactants in Extran® rinse solutions (MA 01, MA 02, MA 05, AP 22) using Spectroquant® test kits and spectrophotometers.