Lise e extração de proteínas
Ao purificar proteínas para estudos funcionais ou estruturais, ou para fins de processamento preparativo e produção, a primeira etapa é romper as células ou tecidos para conseguir acessar as proteínas-alvo. A lise celular e a solubilização das proteínas são fundamentais para realizar uma análise eficaz e um processamento eficiente. O método de extração escolhido pode ser enzimático, químico, mecânico ou uma combinação deles.
Artigos técnicos relacionados
- Use detergents more effectively in cell lysis, membrane protein and lipid solubilization, protein crystallization, or Western blotting.
- This page lists nine frequently asked questions and answers about Benzonase® Nuclease.
- This page describes protein precipitation as an optional step in sample preparation for 2-D electrophoresis with Cytiva products.
- Enzymes provide a non-mechanical method for cell lysis and protoplast preparation. It may seem like a simple process to throw in your enzyme, stick your tube in the water-bath and walk away, but what is actually going on in that process?
- This article shows the use of BugBuster® and Benzonase® as protein purification tools to extract recombinant proteins from E. coli and to reduce the viscosity of the extract.
- Ver todos (18)
Protocolos relacionados
- Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.
- O TRI Reagent é um reagente de etapa única que possibilita o isolamento simultâneo de DNA, RNA e proteína. Este protocolo descreve o preparo das amostras, bem como a extração de várias amostras e resolução de problemas.
- How to isolate proteins from inclusion bodies using Cytiva products.
- Detergents can interfere with the labeling efficiency of the extracted proteins. Therefore, a procedure that does not include the use of detergents should be used for the preparation of nuclear proteins.
- Liberase™ TM Research Grade Protocol & Troubleshooting
- Ver todos (13)
Encontre mais artigos e protocolos
Há vários métodos disponíveis para romper células e preparar seus conteúdos para análise. Em geral, métodos menos enérgicos são empregados quando a amostra consiste de células em cultura ou células sanguíneas facilmente lisadas, enquanto métodos mais enérgicos são empregados para romper células bacterianas ou vegetais mais robustas, ou células de mamíferos embebidas em tecido conjuntivo.
- Lise à base de detergente: Lise à base de detergente: A lise com detergente é um método menos enérgico que pode ser usado para células de mamíferos, células bacterianas, leveduras e plantas. As suspensões celulares são cuidadosamente centrifugadas e ressuspensas em solução de lise contendo detergentes que atuam para romper a membrana celular. As membranas são solubilizadas, lisando as células e liberando seu conteúdo. Pode ser necessário remover os detergentes a jusante do processo, caso interfiram na análise ou produção.
- Lise por congelamento e descongelamento: Este método é aplicável a suspensões de células de mamíferos ou bacterianas. A suspensão de células é rapidamente congelada usando nitrogênio líquido. A amostra é, então, descongelada e ressuspensa por pipetagem ou centrifugação leve em tampão de lise, repetindo o processo várias vezes. Entre os ciclos, a amostra é centrifugada, e o sobrenadante contendo proteína solúvel é retido.
- Choque osmótico: Este é um método muito leve que pode ser suficiente para lisar células de mamíferos ou bacterianas suspensas sem usar um detergente. O método, muitas vezes combinado com rompimento mecânico, requer a mudança de um meio altamente osmótico para um meio pouco osmótico, e é adequado para aplicações nas quais o lisado deve ser posteriormente fracionado em componentes subcelulares.
- Ultrassonicação: Este método de extração de proteínas é mais frequentemente aplicado a suspensões celulares. As células são rompidas por ondas sonoras de alta frequência por meio de uma sonda inserida na amostra. As ondas sonoras geram uma região de baixa pressão, causando a ruptura das membranas celulares.
- Métodos mecânicos: As proteínas podem ser extraídas das células e tecidos usando várias medidas de "esmagamento e moagem" brutas, porém eficazes. Por exemplo, as membranas celulares podem ser rompidas por forças de cisalhamento líquido usando a homogeneização de Dounce ou Potter-Elvehjem. Os tecidos podem ser homogeneizados cortando-se ou moendo-os em tampão refrigerado usando um liquidificador de Waring ou homogeneizador Polytron®. Os tecidos ou células podem ser congelados em nitrogênio líquido e moídos até formar um pó fino, usando um almofariz e pilão com alumina ou areia. A rápida agitação das células com esferas de vidro finas rompe as paredes celulares, sendo eficaz para a maioria das bactérias gram-positivas e gram-negativas.
- Digestão enzimática: Digestão enzimática: Métodos enzimáticos são frequentemente usados na extração de proteínas de bactérias, leveduras ou células eucarióticas embebidas em tecidos fibrosos onde as membranas celulares são cercadas por uma estrutura protetora robusta. Enzimas ou coquetéis de lise celular, como lisozima, mutanolisina, MetaPolyzyme, Lysonase e pronase, podem ser usados em combinação com enzimas de digestão de tecidos (ou seja, colagenase, condroitinase, hialuronidase) para dissolver ou romper as paredes celulares, revestimentos, cápsulas, capsídeos ou outras estruturas que não são facilmente cisalhadas apenas usando métodos mecânicos. A digestão enzimática é frequentemente seguida de homogeneização, sonicação ou centrifugação vigorosa em um tampão de lise.
Além disso, como as proteases e fosfates endógenas podem ser liberadas após o rompimento celular e degradação da molécula-alvo, a amostra deve ser protegida durante o rompimento da célula e posterior purificação usando inibidores de proteases e fosfatases para evitar a perda não controlada do material desejado.