Merck
Bolsas de transferência para pós a granel
Nós fizemos uma parceria com ILC Dover, fabricante das bolsas de transferência para pós EZ BioPac® e as combinamos com a nossa tecnologia Right Sized Weighing para oferecer a solução mais simples e fácil para transferência de pós.
Solicitar informações
Design de bolsas de transferência líder do setor
  • O design único das bolsas elimina o risco de derramamentos, aliado a um recipiente externo compatível e testado para garantir o transporte seguro
  • O filme Amorflex® 114 com propriedades antiestáticas, patenteado pela ILC Dover, garante 99.9% de fornecimento do produto, sem necessidade de enxágue
  • Processo de transferência livre de poeira, inclui diversas opções de conexões com recipientes de hidratação: juntas para flange, sem juntas ou com ajuste elástico
  • Design ergonômico para levantamento fácil, com design de alça de bolsa para bolsas menores ou de alças para levantamento de bolsas maiores
Tecnologia Right Sized Weighing
  • Pesos-alvo de até 100 kg, otimizado para a sua unidade de operação
  • Cada unidade é preenchida com precisão até +/- 0,5% do peso-alvo, com o peso líquido impresso em cada recipiente
  • Relatório de lote detalhado para cada lote de produto lista o peso de tara, bruto e líquido do recipiente numerado
Uma abordagem intuitiva para o manuseio de pós a granel
Imagine poupar tempo e dinheiro eliminando as operações de pesagem da sua instalação. Os benefícios para os seus operadores incluem a remoção de riscos decorrentes de movimentos repetitivos, exposição à poeira e gestão de recipientes para pós superdimensionados. Os benefícios para o seu processo? De modo geral, uma operação mais higiênica, melhoria no tempo de limpeza e de utilização dos equipamentos de hidratação e uma diminuição no risco de biocarga ambiental devido ao excesso de poeira na área. Juntos, esses benefícios podem somar para maiores economias globais de tempo e de dinheiro, permita que mostremos mais a você.
Fluxograma ilustrando o potencial de agilizar o manuseio de pós a granel com bolsas de transferência EZ BioPac®
Manuseio de pós a granel EZ BioPac® em comparação com o manuseio convencional
Para saber mais ou solicitar um orçamento, basta preencher e enviar o formulário de respostas abaixo.