Merck
Suprimentos para cultura celular
Oferecemos diversos suprimentos para cultura celular que apoiam especificamente as necessidades de pesquisadores que trabalham com aplicações de cultura celular, como proliferação tridimensional de células, cultura celular e de tecidos, conservação e armazenamento de células, visualização de células, escalonamento de cultura celular e engenharia de células-tronco e tecidos.  
Visão geral da seção
CATEGORIAS POPULARES
Frascos, placas e recipientes para cultura celular
Frascos, placas e recipientes para cultura celular são projetados especificamente para o crescimento e propagação de células microbianas, de insetos ou mamíferos. Oferecemos frascos de cultura de vidro e plástico para cultivo sob agitação, frascos para cultura de tecidos para células aderidas e em suspensão, frascos biorreatores para produção de anticorpos monoclonais (mAb) e proteínas, placas de Petri e recipientes de cultura para microbiologia e microscopia de células vivas e fixas, frascos giratórios descartáveis e reutilizáveis para culturas celulares suspensas, e placas de cultura celular para otimização do crescimento e tratamento provenientes de fornecedores líderes, incluindo Millicell®, Corning®, Brand®, Eppendorf®, Nunc®, Nalgene®, TPP®, Pyrex®, Wheaton® e Greiner Bio-One.
Suportes e insertos permeáveis
Suportes e insertos permeáveis para culturas celulares possuem membranas que permitem fácil acesso aos lados apical e basolateral das células, produzindo um ambiente de cultura celular mais semelhante à condição in vivo.
  • Os insertos Millicell® são projetados para apoiar o crescimento celular e a diferenciação de linhagens celulares epiteliais e endoteliais. Os insertos verticais Millicell® promovem excelente crescimento celular para estudos com células. Os insertos suspensos Millicell® possibilitam fácil remoção para alimentação e troca de meios e análise de monocamadas, e podem ser usados para ensaios de cocultura e permeabilidade.
  • Insertos e placas Transwell da Corning® possuem membranas que ficam transparentes quando úmidas.
  • Os insertos Netwell® da Corning® possuem fundos de malha de poliéster ligados a um anel ou estrutura de poliestireno para cultivar órgãos pequenos, cortes de tecido ou explantes
  • Os suportes Snapwell™ da Corning® são insertos Transwell modificados para estudos de transporte e eletrofisiológicos.
  • Os insertos da BRAND® apresentam excelentes propriedades ópticas e incluem um modelo padrão para cocultura, estudos de secreção e testes de quimiotaxia, e um modelo especializado para preparo automatizado in vitro de tecidos humanos.
Matrizes extracelulares para cultura celular tridimensional
Possuímos um amplo portfólio de sistemas de cultura celular tridimensional, incluindo o de matriz extracelular (MEC) humana MaxGel™, de peptídeo sintético HydroMatrix™ e de MEC de camundongo, para dar suporte a culturas de células-tronco e de outros tipos celulares. Esses produtos propiciam ambientes tridimensionais nos quais as células são capazes de mimetizar melhor seus equivalentes in vivo.
  • HydroMatrix™ é uma estrutura polimérica de nanofibra de peptídeo sintético que se monta automaticamente e promove o crescimento e migração celular, e foi demonstrado que apoia a proliferação de muitos tipos de células, inclusive células-tronco neurais, neurônios, células da glia, astrócitos, fibroblastos e queratinócitos.
  • A MEC humana MaxGel™ contém componentes de matriz extracelular, incluindo colágenos, laminina, fibronectina, tenascina, elastina, proteoglicanos e glicosaminoglicanos. A MEC MaxGel™ promove o crescimento e migração celular e demonstrou apoiar a proliferação de muitos tipos celulares, incluindo células-tronco neurais, neurônios, células da glia, astrócitos, fibroblastos, hepatócitos e queratinócitos.
  • A plataforma de cultura de células-tronco HyStem® oferece controle sobre a incorporação de fatores de crescimento, incorporação de fatores de adesão, incorporação de proteínas da MEC e rigidez do hidrogel. A estrutura polimérica do hidrogel HyStem® mimetiza com bastante fidelidade o rico ambiente natural da matriz extracelular, sendo completa com ácido hialurônico e fibrilas de colágeno, além de oferecer flexibilidade para personalização com proteínas, fatores de crescimento e fatores de adesão adequados.
  • O TrueGel3D preserva a viabilidade das suas células e reproduz ambientes celulares nativos semelhantes aos dos tecidos. Esta tecnologia fornece pistas mecânicas e bioquímicas para investigar tanto propriedades morfológicas quanto fisiológicas das células no ambiente tridimensional.
Pipetas sorológicas
As pipetas sorológicas são comumente usadas em sorologia e cultura celular para medir e distribuir volumes de mililitros de líquidos. Disponíveis em vidro ou plástico, elas normalmente têm graduações para medir com precisão o nível do menisco e estão disponíveis estéreis para procedimentos de cultura celular asséptica. Há opções de tampão de algodão para evitar o enchimento excessivo e contaminação. Pipetas de ponta grande estão disponíveis para pipetar líquidos e suspensões viscosos.
Levantadores e espalhadores de células
Os levantadores de células são dispositivos de cabo longo com cabeças inclinadas usados para coletar células de frascos e recipientes de cultura celular, e estão disponíveis em diversos comprimentos e modelos. Os espalhadores de células são projetados para espalhar culturas e meios sobre superfície de placas de ágar.
Dispositivos de microfluídica para cultura celular
Dispositivos de microfluídica para cultura celular, incluindo chips tridimensionais e tecnologias órgão em chip, permitem o estudo de um pequeno número de células em um ambiente tridimensional. Seu uso permite a implementação de gradientes químicos, fluxo contínuo de meios frescos, testes de alto rendimento, e acoplamento direto a instrumentos analíticos. Como os dispositivos de microfluídica requerem pequenos volumes de meio de cultura e pequenas quantidades de células, essas tecnologias reduzem os custos e permitem que estudos sejam realizados quando a fonte de células é limitada.
Recursos relacionados
  • Article: Corning
    Materiais para laboratório de vidro e plástico, membranas de filtração, suprimentos para cultura celular e equipamentos para ciências biológicas da Corning®.
  • User Guide: 2 Cell Culture Guide
    Corning Life Sciences offers a full line of cell culture products that are manufactured under strict process controls guaranteeing consistent product performance. All Corning Life Sciences plastics manufacturing facilities are ISO 9002 registered. ISO registration is recognized worldwide as a standard of excellence for quality systems
  • User Guide: Cell Culture Equipment
    Sterile polystyrene, 245 mm square x 18 mm deep, with lid. Dish has many uses, including large-scale colony-counting and plaque-lifting, microbial assays, hybridizations. Dishes stack without slipping.