Serviços terceirizados de desenvolvimento de anticorpos ZooMAb®
Os serviços terceirizados de desenvolvimento de anticorpos ZooMAb® são a solução para gerar anticorpos para seus alvos desejados de forma a atender às suas necessidades de pesquisa e produção. Esse serviço se vale do extenso conhecimento técnico em design e preparo de imunogênios, desenvolvimento e triagem de anticorpos, testes específicos para aplicações e fabricação de anticorpos em escala relevante para suas metas.
Por que usar o desenvolvimento terceirizado de anticorpos ZooMAb®?
Diferentemente de tecnologias monoclonais e policlonais convencionais, os anticorpos recombinantes ZooMAb® são desenvolvidos a partir de uma plataforma exclusiva de imortalização de linfócitos B e expressão recombinante que utiliza métodos baseados na cultura de tecidos. Estas linhagens celulares estáveis imortalizadas oferecem extensa seleção clonal e preservam a diversidade da imunização. Por outro lado, outros métodos de desenvolvimento de anticorpos recombinantes requerem a clonagem imediata para garantir a viabilidade do clone, limitando o número de clones para triagem adicional, o que resulta na perda de candidatos altamente específicos e cria a necessidade de reimunização.
Os anticorpos desenvolvidos usando nossa tecnologia inovadora e premiada exibem consistência de um lote para outro, reprodutibilidade e desempenho de aplicação com a opção de formular a apresentação do tampão final para suas aplicações downstream específicas. Com o suporte técnico de especialistas, nosso serviço terceirizado de desenvolvimento de anticorpos ZooMAb® oferece excelentes taxas de sucesso e é escalonável de acordo com suas necessidades.
Como os anticorpos ZooMAb® são desenvolvidos para seu sucesso
- Seleção clonal robusta: Os clones são pré-selecionados usando um classificador de células e triadas em aplicações iniciais (ou seja, ELISAs e ensaios Luminex®). Os candidatos finais são testados posteriormente em sua(s) aplicação(ões) desejada(s) para confirmar a especificidade e a sensibilidade.
- Candidatos altamente específicos: A linhagem celular estável imortalizada possibilita um extenso processo de seleção clonal e preserva a diversidade da imunização inicial.
- Taxa de sucesso confiável: Uma taxa de imortalização significativamente maior em comparação com a taxa de fusão de hibridomas de coelho típica proporciona uma ampla diversidade de clones, aumentando a probabilidade de encontrar o clone desejado para sua aplicação.
- Conhecimento especializado interno: Economize tempo e esforços valendo-se de nosso conhecimento especializado técnico no desenvolvimento de ensaios como design de imunogênios, ensaios sanduíche e Luminex®.
Veja como eles se comparam com a abordagem de hibridomas tradicional.
Solicite o serviço
Cronograma típico de desenvolvimento de anticorpos
Preparo de antígenos
- 5–6 semanas
Imunização
- 10–11 semanas
Imortalização de linfócitos B e seleção/triagem clonal
- 10–12 semanas
Testes de aplicação
- 2–3 semanas
Piloto em pequena escala
- 6–7 semanas
- Normalmente em uma escala de 0,5–1 mg
Produção e purificação de anticorpos
- Depende da escala
Recursos de produtos relacionados
Artigo: ZooMAb® Recombinant Antibody Technology
Artigo: ZooMAb® Antibodies Frequently Asked Questions