Merck
Corantes para citologia
Coloração de Papanicolaou de amostra de secreção vaginal mostrando a variação característica de coloração nuclear e citoplasmática de células esfoliativas
A citologia é a análise de células esfoliadas e células removidas de tecidos do corpo humano, o que permite um rápido diagnóstico de várias doenças comuns. Nossa linha de corantes e soluções de coloração de alta qualidade e prontos para uso em citologia ajudará você a obter resultados confiáveis e reprodutíveis em testes citológicos. O portfólio inclui as soluções de Papanicolaou e a solução de coloração de Shorr para diagnóstico de distúrbios hormonais, reagentes para coloração de Giemsa, soluções de hematoxilina, corantes secos (no 1, 2 e 3 de Gill incluídos), reagentes de azulamento e corante de Pappenheim.
Leia mais sobre
Corantes de Papanicolaou
A coloração de Papanicolaou é uma técnica amplamente utilizada de coloração para citopatologia desenvolvida pelo Dr. George N. Papanicolaou. Oferecemos uma série de corantes e soluções de coloração de Papanicolaou para coloração diferencial dos diversos componentes das células, permitindo o exame crítico de componentes nucleares e citoplasmáticos. Amostras comuns em citologia incluem células esfoliativas de secreções vaginais, cervicais, prostáticas e outras secreções corporais. As soluções de coloração de Papanicolaou estão disponíveis em diversas opções de embalagem, englobando métodos manuais e automáticos. As soluções de coloração nuclear incluem diversas soluções de hematoxilina e corantes secos.
Solução de coloração de Shorr
A coloração de Shorr é um método de coloração rápido e com um único reagente, utilizado exclusivamente no citodiagnóstico hormonal. Ele avalia as mudanças características no epitélio vaginal causadas pelos efeitos hormonais de folículos e corpos lúteos e determina o estágio do ciclo estral por meio da análise de esfregaços vaginais.  Os efeitos do hormônio folículo-estimulante (FSH) e do hormônio do corpo lúteo influenciam o aumento das células eosinofílicas e cianofílicas, respectivamente.   Nossas soluções de coloração de Shorr prontas para o uso com certificação CE e registradas para IVD são adequadas para métodos manuais e automatizados.
Kit de coloração rápida Cytocolor™
O corante para citologia padrão de Szczepanik com soluções modificadas (CYTOCOLOR™) é utilizado primordialmente para triagem ginecológica de detecção precoce. Em 3 ou 4 minutos, esses corantes produzem informações confiáveis sobre alterações celulares, status hormonal e flora vaginal a partir de esfregaços ginecológicos. Em comparação com a coloração de Papanicolaou clássica, o kit CYTOCOLOR™ não requer corante laranja; tanto células maduras quanto queratinizadas têm aspecto rosa em vez de laranja.
Todas as nossas soluções e kits são adequados para aplicações de diagnóstico clínico e acreditação laboratoriais.
Kits e soluções de coloração rápida – Hemacolor®
Oferecemos uma ampla linha de corantes Hemacolor® para amostras não ginecológicas que abrange tudo, desde de esfregaços de sangue e medula óssea até amostras citológicas, inclusive urine, escarro, BAAF, esperma, efusões e lavagens. Esses kits e soluções têm registro para IVD e certificação CE para aplicações em diagnóstico.
Nossos kits Hemacolor® propiciam reprodutibilidade eficiente da coloração de Pappenheim em apenas 30 segundos. O kit contém comprimidos de tampão e 3 soluções altamente estáveis prontas para uso (soluções de fixação, vermelho e azul). Os itens também incluem soluções individuais de coloração Hemacolor®. Oferecemos coloração Auto-Hemacolor® com certificação CE e registro para IVD para coloração automática de esfregaços de sangue e medula óssea em combinação com o sistema de coloração de lâminas Hematek® (Siemens Healthcare Diagnostics) para aplicações em diagnóstico, a qual pode ser usada em até 1000 colorações.
Acessórios para citologia
Temos todo o material necessário para coleta, fixação, preparo e montagem das suas amostras citológicas com confiança.
  • Amostra: Os sistemas de coleta incluem recipientes estéreis, swabs e espátulas
  • Fixação: Spray fixador M-Fix® para prevenção ideal da desidratação, etanol, álcool reagente e outros reagentes de fixação
  • Solução de diferenciação: solução de álcool acidificado para diferenciação de corantes de hematoxilina regressivos
  • Desidratação e clarificação: Etanol, 2-propanol, xileno, substitutos de xileno, inclusive o Neo-Clear™, que não contém xileno
  • Montagem: Meio de montagem anidro sem xileno Neo-Mount™; novo meio de montagem não aquoso para extração dispersiva com pipeta (DPX) sem DPB para preparados permanentes; lamínula de vidro líquido M-Glas® para substituir as lamínulas de vidro, agentes de montagem rápida Entellan® para preparados permanentes, meio de montagem à base de tolueno Krystalon™
  • Imageamento: Óleos de imersão para microscopia de alta ampliação