Acessórios de segurança
Manusear reagentes químicos perigosos com segurança é sempre um desafio no trabalho cotidiano no laboratório e requer a mais alta proteção à saúde. Nós facilitamos!
Produtos inteligentes, porém simples, aumentam o seu nível de segurança pessoal logo no primeiro uso em seus processos rotineiros, por exemplo,
- Ferramentas para abrir frascos e recipientes
- Ferramentas de vertimento para frascos sem alça
- Acessórios para transporte seguro
- Conjuntos de rotulagem com pictogramas para rotulagem
- Suporte de segurança para frascos de HDPE
Beneficie-se de nossa experiência de longa data no manuseio de reagentes químicos perigosos e desfrute de processos seguros e fáceis com um alto nível de comodidade.
Literatura de produtos relacionados
- Brochure: Safety Connects
Different possibilities to connect a drum or a barrel in the right and safe way to withdrawal the solvent. Overview over all standard withdrawal systems. Suitability of the several withdrawal systems to the different kinds of packaging and packaging size. applications.
- Brochure: Inorganics on Tap
Safety accessories enhance user protection, and the document provides recommendations for pack sizes and one-way packaging. Their commitment ensures secure and efficient solvent handling in laboratories.
- Brochure: Safety Inside
Discover daily safety, risk prevention and emergency solutions that match your high standards.
Abridor de frascos*
- Abertura e fechamento convenientes de frascos com tampas de rosca S40 e S28
- Adaptação perfeita ao formato de nossas tampas de rosca
- Segurança máxima no trabalho com líquidos perigosos
Abridor para recipientes*
- Abertura e fechamento convenientes de recipientes com tampas G2/G3/4
- Adaptação perfeita ao formato especial
- Segurança máxima no trabalho com líquidos perigosos
Acessório de vertimento para frascos de vidro de 1 l e 2,5 l*
- Vertimento fácil, seguro e conveniente para frascos de rosca S40 sem alça integrada
- Adequado para todos os líquidos, como ácidos, bases e solventes
- Encaixe diretamente no gargalo do frasco
- Apenas para uso único – deve ser descartado com o frasco: segurança máxima – evite o possível risco de quebra! (Alguns líquidos tem um efeito de decomposição no material do acessório de vertimento.)
Acessório de transporte com segurança para frascos de vidro de 1 l/2,5 l e 4 l*
- Transporte seguro de frascos de vidro, excedendo as recomendações de diretrizes
- Proteção ideal para frascos devido ao revestimento interno de espuma de PE muito eficiente
- Mais tempo para descarte em caso de quebra do vidro no interior devido a materiais resistentes a substâncias químicas
- A tampa à prova de vazamento impede exposição acidental a líquidos e vapores
- Alça estável e ampla para um manuseio conveniente
Conjunto de etiquetas conforme o GHS, a DIN EN ISO e as BPL
- Rótulo completo em conformidade com as normas do GHS, DIN EN ISO e BPL
- Informações de segurança completas de fácil visualização com pictogramas adesivos e palavras de advertência
- Adesivo não permanente para fácil remoção e sem resíduos
- Rótulo de plástico robusto, resistente a reagentes químicos
Suporte de segurança para frascos de HDPE de 2,5 l*
- Suporte fixo para frascos de HDPE leves de 2,5 l
- Segurança adicional, p. ex., ao usar o sistema de retirada 1.78178.0001 com frascos de HDPE de 2,5 l
- Impede o tombamento do frasco de HDPE de 2,5 l
Dispositivos antiestático
- Aterramento seguro e adequado de recipientes de metal com solventes de 10 l ou mais
- Aterramento separado de todos os componentes
- O aterramento permite a descarga de eletricidade estática para evitar explosões e riscos de incêndio#
- Três cabos para maior flexibilidade durante todas as etapas de trabalho
- Maleta para armazenamento seguro e profissional dos cabos que não estão em uso
- Comprimento do cabo: 2 m
*Disponível somente para frascos e recipientes da Merck.