Merck
Substratos e enzimas de detecção
Sistemas de detecção de proteínas baseados em enzimas para ELISA, imuno-histoquímica, western blot e muito mais com nosso portfólio diversificado de substratos e enzimas de detecção.
Substratos e enzimas de detecção são imprescindíveis em muitas áreas de ciências biológicas, atuando como ferramentas e como alvos em sistemas de detecção. Nossos substratos de enzimas e sistemas de detecção de substratos oferecem conveniência, estabilidade e consistência. Eles são rotineiramente analisados em nossos laboratórios quanto à identidade, ensaio e homogeneidade, bem como ao desempenho funcional no sistema enzimático correspondente. Oferecemos substratos, tampões e reagentes nas formas de pó, líquido, comprimido e cápsula para uso em ensaios enzimáticos, ELISA, blots, imagiologia e muitas outras aplicações. Nossas enzimas de elevado grau de pureza passaram por ampla caracterização e oferecem consistência entre lotes. Explore os nossos produtos enzimáticos e descubra maneiras de utilizar os nossos substratos e enzimas de detecção em diferentes métodos de detecção. 
Literatura de produtos relacionados
Brochura: Substrate Systems for Enzyme Detection
Enzimas peroxidase
Nossas enzimas peroxidase são reconhecidas em todo o mundo como o padrão do setor para fabricação de produtos para diagnóstico e aplicações de pesquisa em escala laboratorial. Enzimas de peroxidase de rábano (HRP), produtos da enzima peroxidase, substratos de peroxidase de rábano e inibidores são amplamente utilizados como reagentes de detecção secundários em ELISAs, técnicas de imuno-histoquímica e análises por blot. Além disso, você pode conjugar a nossa HRP com sua própria molécula, incluindo anticorpos e avidinas. Nossos produtos de peroxidase incluem variações da enzima HRP e substratos cromogênicos de HRP, como o Sistema de substrato líquido de 3,3,5,5-tetrametil-benzidina (TMB) para ELISA e o comprimido de OPD (dicloridrato de o-fenilenodiamina) SIGMAFAST. Outros produtos incluem substratos para quimiluminescência de HRP para detecção ultrassensível, como o substrato para western blot Lumi-LightPLUS e o substrato para ELISA quimiluminescente BM (POD).
Enzimas de fosfatase alcalina (FA)
Nossas FAs confiáveis são amplamente utilizadas em ensaios imuno-histoquímicos, em aplicações de northern, southern e western blot, bem como em diagnósticos baseados em ELISA. Explore os nossos recursos de FA para encontrar o protocolo certo para suas necessidades de ensaio. Oferecemos uma variedade de produtos de FA e substratos para fosfatase alcalina. As opções incluem substratos colorimétricos e substratos cromogênicos, como comprimidos de substrato para fosfatase, comprimido SIGMAFAST BCIP®/NBT e sistema de substrato líquido amarelo de fosfatase alcalina (pNPP) para solução para ELISA pronta para uso. Substratos histoquímicos incluem o sal dissódico de naftol AS-TR fosfato e o sal dissódico de 5-bromo-4-cloro-3-indolil fosfato. Além disso, fornecemos substratos para quimiluminescência para detecção ultrassensível, como CDP-Star®, 2-cloro-5-(4-metoxispiro {1,2-dioxetano-3,2′-(5'-cloro)triciclo [3,3,1,13,7] decan}-4-il)-1-fenil fosfato dissódico pronto para uso, da Roche.
Reagentes de luciferase
A luciferase é a fonte original da tecnologia bioluminescente e a luciferase de vagalume é uma enzima repórter bioluminescente amplamente utilizada. Esses produtos da enzima luciferase altamente sensíveis são usados amplamente na biologia molecular e celular, além de para a detecção e quantificação eficientes de ATP, como indicador da função genética. A reação que produz luz é iniciada pela ativação da D-luciferina. O ATP é hidrolisado e a luz é emitida quando a luciferase de vagalume catalisa a oxidação da D-luciferina. Fornecemos diversos formatos de luciferase, como soluções e pós para atender às suas necessidades de experimentos bioluminescentes. Para proteger a população de vagalumes, oferecemos uma luciferase recombinante verde de vagalume altamente ativa. Também oferecemos variações do substrato luciferase, D-luciferina para ensaios de luciferase.  
Substratos de detecção adicionais
Nossa ampla coleção de substratos de detecção adicionais tem inúmeras aplicações para atender às suas necessidades. Isso inclui substratos para coloração e marcação de microfilamentos de actina e para a detecção de colesterol e lipoproteínas nas células. Explore os sistemas de detecção baseados em enzimas para ELISA, imuno-histoquímica e western blot, incluindo OPD, TMB, BCIP, pNPP, vermelho rápido, ABTS, DAB, quimiluminescência e muito mais. Fabricamos pós básicos de reagentes, bem como soluções e comprimidos convenientes. Também oferecemos intensificadores e soluções de parada formuladas especificamente para proporcionar o melhor desempenho com nossos substratos de detecção. 