Merck
Meios e acessórios para LPLC
Colunas empacotadas de LPLC com diferentes meios para aplicações cromatográficas específicas.
Na cromatografia líquida de baixa pressão (LPLC), a passagem da fase móvel através da coluna é forçada pela ação de bombas (frequentemente peristálticas) que operam com baixa pressão. 
Adsorventes inorgânicos
Uma coluna é preenchida com o material de empacotamento escolhido com base na aplicação de LPLC. Para diversas aplicações de purificação, apresentamos uma linha completa de adsorventes inorgânicos, como sílica convencional, sílica ligada (C18, C8, aminopropil, cloropropil, etc.), agente de remoção de lipídios (LRA®), silicato de magnésio Florisil®, alumina ativada e adsorvente Celite®. Adsorventes à base de carbono, como os adsorventes Carboxen™ e peneiras moleculares de carbono (PMC), são oferecidos para se adequarem à sua necessidade. Adsorventes inorgânicos são comumente utilizados para purificação e isolamento de compostos de menor peso molecular.   
Leia mais
Adsorventes de resina
Resinas são mais adequadas para aplicações de separação, purificação e isolamento em escala de pesquisa. Escolha dentre diversas resinas de fabricantes líderes de mercado, como a DuPont Chemical, Rohm & Haas, Mitsubishi e Lanxess, ou considere a contratação de serviços de processamento e empacotamento de meios personalizados de resinas em estoque para atender às necessidades singulares da sua aplicação.
Troca iônica
Esferas de resina de troca iônica são polieletrólitos altamente iônicos, reticulados covalentemente e insolúveis. Essas esferas estão disponíveis em duas formas, resinas em gel (resinas microporosas) sem poros distintos ou resinas com estrutura porosa (resinas macroporosas ou macrorreticulares). As resinas de troca iônica podem excluir todos os íons, uma vez que seu design contém dois tipos de íon: íons que são integrados dentro da matriz ou contraíons livres e com carga oposta. Escolha dentre uma linha completa de resinas, incluindo meios de troca iônica de leito misto, meios de troca iônica quelantes, meios de troca iônica nucleares Amberlite® e meios de troca iônica Sephadex®, entre outros.
Acessórios
O portfólio Omnifit® inclui uma linha completa de acessórios, como colunas, tampas, cones, conexões, tubulações, conectores centrais variáveis e adaptadores. Também é possível escolher dentre diversas colunas de alta qualidade, incluindo colunas de vidro para cromatografia, colunas descartáveis, colunas e acessórios que atuam por força da gravidade, colunas e componentes instantâneos e colunas ACE.