Merck
Catalisadores de hidrogenação
Apresenta seis catalisadores de hidrogenação comuns da tabela periódica, cada um representado em um quadrado colorido sobre um fundo azul. Os metais apresentados são Paládio (Pd), Níquel (Ni), Platina (Pt), Rutênio (Ru), Ródio (Rh) e Irídio (Ir). Cada quadrado inclui o número atômico, o símbolo e a massa atômica do elemento.
Catalisadores de hidrogenação, tipicamente irídio, níquel, paládio, platina, ródio e rutênio são usados para ativar a reação química entre o hidrogênio e outro composto. Os materiais para as reações de hidrogenação na catálise por metais podem ser subdivididos em dois tipos, catalisadores metálicos heterogêneos e catalisadores metálicos homogêneos.  
Nosso portfólio extenso de catalisadores heterogêneos permitem uma produção mais rápida, em larga escala e a formação de produtos seletiva. O controle da porcentagem de metal e da estrutura das transformações de carbono muda a reatividade, ampliando as possibilidades de aplicações. Nós diversificamos a oferta de metais em carbono ativo em nosso portfólio com a adição dos catalisadores sólidos heterogêneos Evonik.  
Nós também temos uma oferta altamente versátil de catalisadores homogêneos. Esses catalisadores costumam ser mais seletivos e mais fáceis de caracterizar do que catalisadores heterogêneos, permitindo a manipulação racional dos mecanismos para obtenção de resultados alternativos. Como o catalisador é incorporado diretamente na mistura da reação, a taxa de reação é maior sem a necessidade de aumentar a temperatura. No entanto, o catalisador precisa ser removido do produto final.
Independentemente de se você trabalha com fármacos, agroquímicos, compostos químicos industriais ou manufatura personalizada, você encontrará a solução ideal para a sua aplicação na nossa linha completa de catalisadores de alta qualidade. Nossa cadeia de suprimentos robusta com disponibilidade global garante uma entrega pontual, para manter o seu trabalho em andamento. Além do nosso portfólio de catálogo extenso, nós oferecemos-síntese personalizada de catalisadores e produção em massa de pré-catalisadores de paládio para produção de IFAs. Saiba mais sobre nosso portfólio inigualável e serviços para dar suporte aos seus avanços científicos.