Merck
Carboidratos para pesquisas
Imagem de equipamento de laboratório usado em pesquisa bioquímica de carboidratos, incluindo monossacarídeos, dissacarídeos, oligossacarídeos e polissacarídeos.
Os carboidratos desempenham um papel fundamental na bioquímica dos organismos vivos, servindo como nutrientes essenciais e fontes primárias de energia. Também conhecidos como sacarídeos, os carboidratos podem ser classificados em quatro grupos com base na sua estrutura e tamanho:
  • Os monossacarídeos, como a glicose, frutose e fucose, são moléculas de açúcar simples.
  • Os dissacarídeos, como a lactose e sacarose, são formados pela ligação de dois monossacarídeos.
  • Os oligossacarídeos, que consistem de 3 a 9 monossacarídeos, são componentes importantes das membranas celulares e desempenham um papel crucial na sinalização celular.
  • Os polissacarídeos, compostos por mais de 9 monossacarídeos, incluem o amido, o dextrano e a celulose, que servem como reservas de energia em plantas e animais.
  • Os lipopolissacarídeos são polissacarídeos encontrados predominantemente em bactérias gram-negativas. Eles são normalmente usados para pesquisa de resposta imunológica, desenvolvimento de medicamentos/vacinas, modelagem de sepse e terapia metabólica, autoimune e de câncer.
Oferecemos um extenso portfólio de carboidratos altamente puros para metabolômica, glicobiologia/glicômica, microbioma e pesquisa na área de nutrição. Se estiver estudando a bioquímica de doenças, desenvolvendo novos medicamentos, explorando os mecanismos de respostas imunológicas ou realizando qualquer outra pesquisa que exija carboidratos confiáveis e puros, nossos produtos são a escolha perfeita para atender às suas necessidades de pesquisa.
Carboidratos em cultura celular
Os carboidratos desempenham um papel fundamental no fornecimento de energia às células, o que os torna um componente essencial dos meios de cultura celular. A glicose e a galactose são os açúcares mais comumente usados nos meios de cultura celular, mas a maltose e a frutose também podem fornecer energia. O piruvato é outra importante fonte de energia incluída em algumas formulações de mídia. Além disso, os nossos produtos são muito utilizados como suplementos em meios de cultura celular e são blocos de construção essenciais para a síntese de glicanos e glicoconjugados.
Carboidratos em glicobiologia
Os glicobiólogos usam carboidratos para estudar o reconhecimento celular, a sinalização e o armazenamento de energia. Os carboidratos também são utilizados para analisar glicoproteínas, que desempenham funções importantes em muitos sistemas biológicos. Ao usar carboidratos em suas pesquisas, os cientistas podem obter insights sobre o complexo mundo da glicobiologia e contribuir para o avanço da ciência médica.
Carboidratos em metabolômica
A metabolômica investiga as pequenas moléculas geradas pelos processos metabólicos, incluindo os carboidratos. O estudo de carboidratos usando técnicas como LC-MS e NMR pode fornecer informações sobre interrupções no metabolismo de carboidratos em doenças como diabetes, hipoglicemia e síndrome metabólica. Entender isso pode ajudar no desenvolvimento de novas terapias para doenças relacionadas.
Carboidratos na pesquisa do microbioma
Os carboidratos são essenciais para a microbiota intestinal, que desempenha um papel fundamental em vários processos biológicos. Os pesquisadores de microbioma usam técnicas de metagenômica e metatranscriptômica para estudar o metabolismo de carboidratos, revelando como a dieta afeta a composição do microbioma e seu impacto na saúde humana. Os prebióticos, derivados de carboidratos, promovem o crescimento de bactérias intestinais benéficas e são essenciais para um intestino saudável.
Carboidratos na pesquisa na área de nutrição
Os carboidratos servem como a principal fonte de combustível para o cérebro e os músculos e também são essenciais para vários outros processos biológicos vitais, como a sinalização celular e a função imunológica. A pesquisa na área de nutrição investiga o impacto dos carboidratos nos resultados de saúde, como o peso corporal e o risco de diabetes. Os estudos examinam carboidratos simples e complexos, recomendações de ingestão diária, índice glicêmico e criam intervenções para uma variedade de condições de saúde.
Recursos de produtos relacionados
  • Flyer: Biochemicals for Chemical & Industrial Production
    As a world-leading chemistry and biochemistry partner, we give you full transparency into inventory and timelines. Choose from more than 300,000 high-quality, ready-to-use production materials in ton volumes.
  • Flyer: Biochemicals for Vaccine and Viral Therapy R&D
    Our consistently highquality reagents offer you the best immunity. Choose from an extensive range of buffers, surfactants, and carbohydrates in bench to bulk quantities to meet your exact needs and regulatory requirements.
  • Flyer: Biochemicals for Pharmaceutical Research
    As a world-leading chemistry and biochemistry partner, we don’t just sell products, we produce and use them ourselves. Our scrupulous process monitoring, strict production controls, and superior verification data, mean that you can expect the highest purity every time.
  • Article: Lipopolysaccharides
    Lipopolysaccharide (LPS) is a major component of Gram-negative bacteria, important for microbiological research.
  • Article: Dextran and Related Polysaccharides
    Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.