Merck
Página inicialProdutosQuímica analíticaTestes químicos rápidos e por fotometriaAnálise fotométrica com instrumentos e kits de teste Spectroquant®
Análise fotométrica com instrumentos e kits de teste Spectroquant®
Fotômetros e acessórios Spectroquant® projetados para análise quantitativa de parâmetros ambientais
Oferecemos uma ampla gama de soluções completas, incluindo kits de teste de alta qualidade, instrumentos confiáveis, aplicações personalizadas e garantia de qualidade analítica (AQA) do início ao fim para análises seguras.
Para realizar uma análise fotométrica, é necessário um kit de teste para fazer uma reação química em uma cubeta e um fotômetro para ler o resultado. Além disso, oferecemos garantia de qualidade analítica guiada e materiais de referência prontos para uso para garantir um desempenho perfeito do seu sistema analítico. Além de outros acessórios, também fornecemos o software Prove Connect para transferir dados facilmente do seu instrumento Prove para um LIMS.
Recursos de produtos relacionados
Instrumentos Spectroquant®
Acessórios, instrumentos e software Spectroquant®
Quer se trate de água, alimentos ou análise ambiental, as três características mais importantes de um espectrofotômetro são simplicidade, segurança e durabilidade. Nossa ampla seleção de produtos Spectroquant® une perfeitamente esses recursos e está facilmente disponível para atender a diversas necessidades de testes.
Sistemas Spectroquant®
  • Nossa linha de espectrofotômetros Spectroquant® Prove foi projetada especificamente para a análise química de água potável, águas residuais e água de processo. A linha Prove inclui o Spectroquant® Prove 100 plus, Prove 300 plus e Prove 600 plus, atendendo análises de rotina, sensíveis e complexas, respectivamente. Esses dispositivos inteligentes de alta qualidade são projetados para fornecer resultados confiáveis com sensibilidade excepcional, adaptados para atender às demandas de sua aplicação específica. Descubra o poder dos nossos dispositivos inteligentes de alta qualidade e experimente análises precisas como nunca antes. Apenas experimente!
    • O Spectroquant® Prove fornece uma ampla gama de métodos pré-programados para aplicações especiais, como determinação de cor, determinação ICUMSA ou métodos cervejeiros de acordo com MEBAK, EBC ou ASBC para análises durante todo o processo de fabricação de cerveja.
    • O software Spectroquant®Prove Connect to LIMS permite uma transferência fácil e automatizada de dados experimentais do seu espectrofotômetro Spectroquantt®Prove plus para o seu sistema de laboratório eletrônico, ou seja, LIMS.
  • Os colorímetros Spectroquant® Move são compactos, portáteis e robustos, feitos para testes confiáveis em qualquer lugar. Os instrumentos Move apresentam proteção à prova de poeira e são impermeáveis conforme a classificação IP 68. Quando acoplado ao acessório Spectroquant® Data Transfer, você pode transmitir ou imprimir os dados rapidamente e com facilidade.
    • O Spectroquant® Move 100 é um colorímetro portátil que oferece uma solução inovadora para testes rápidos no local, evitando assim a deterioração ou contaminação da sua amostra. O Move 100 executa mais de 100 métodos pré-programados e definidos por 35 usuários para análise de água potável e águas residuais. Nosso padrão de verificação Spectroquant® foi projetado para calibrar o colorímetro Spectroquant® Move 100 para gerar resultados consistentes.
    • Spectroquant® Move DC, este colorímetro portátil fornece resultados rápidos para 5 parâmetros-chave no controle de desinfecção: cloro, ozônio, dióxido de cloro, ácido cianúrico e pH.
  • Serviços para fotômetros Spectroquant® Nossos planos de assistência são abrangentes e oferecem diversos serviços essenciais de manutenção e reparo, que podem ser personalizados de acordo com suas necessidades. Baixe atualizações gratuitas e poupe tempo mantendo nossos métodos pré-programados atualizados. Ao mesmo tempo, obtenha novos recursos para melhorar a usabilidade em seu laboratório. Encontre o software gratuito mais recente na lista .
  • Os termorreatores Spectroquant® são projetados para atender a todos os requisitos concebíveis para uma preparação confiável de amostras. Esta unidade é otimizada para uso com os reagentes de digestão Spectroquant® e fornece um pré-tratamento térmico rápido conforme necessário, por exemplo, com o método de digestão COD ou seus conjuntos Crack Sets.
  • Turbidímetro: A turbidez é uma medida importante do total de sólidos suspensos em águas residuais. Nossos turbidímetros são portáteis e ideais para análises no local. Verifique os métodos que você precisa seguir e escolha o respectivo modelo. Ambos os instrumentos podem ser calibrados usando o respectivo Conjunto padrão de calibração Turbiquant™.
    • Turbidímetro Turbiquant™ 1100 IR O turbidímetro portátil Turbiquant® 1100 IR operado por bateria é particularmente adequado para medições no local. O estojo de transporte robusto e o revestimento à prova d’água oferecem proteção adicional. O turbidímetro contém uma fonte de luz IR-LED (infravermelha) com comprimento de onda de 860 nm para medições em conformidade com a norma EN ISO 7027. Em segundos, a turbidez nefelométrica de uma amostra (NTU/FNU) pode ser medida. O instrumento pode ser calibrado usando o respectivo conjunto de padrões de calibração Turbiquant.
    • Turbidímetro Turbiquant™ 1100 T Com sua lâmpada de tungstênio, o turbidímetro portátil Turbiquant 1100 T oferece inúmeros benefícios para suas análises de águas residuais. Ele é operado por bateria e é portátil para resultados rápidos em campo. Também é durável, com um revestimento à prova d'água e um estojo de transporte resistente para lidar com qualquer condição de teste. Os turbidímetros Turbiquant® 1100 T são precisos e estão em conformidade com a USEPA 180.1 para atender às regulamentações ambientais.
Kits de teste Spectroquant<sup>®</sup>
Kits de teste Spectroquant®
Os kits de teste Spectroquant® oferecem análises fotométricas rápidas, seguras e precisas. Nossos kits de teste prontos para uso são otimizados para análises de rotina e análises especiais para produzir resultados confiáveis.
Através de controles rigorosos de matérias-primas, processos e documentação, garantimos a alta qualidade consistente dos nossos testes – e a precisão de seus resultados.
O sistema de código de barras 2D (Live-ID) permite o reconhecimento automatizado do método apropriado ao usar instrumentos Spectroquant® Prove plus ou NOVA e, assim, elimina possíveis erros de manuseio. O Live‑ID com Spectroquant® Prove plus fornece informações adicionais, como prazo de validade ou ID do lote, que são diretamente transferidas para o instrumento e salvas com os resultados da medição para melhorar ainda mais seu controle de qualidade.
Todos os kits de teste Spectroquant® são compatíveis com a família de instrumentos e acessórios Spectroquant® Prove plus, Nova e Move. Os kits de teste Spectroquant® Cell são compostos por cubetas pré-cheias de 16 mm e um mínimo de reagentes adicionais para maior conveniência. Os kits de teste de reagentes Spectroquant® fornecem informações de código de barras em um seletor automático dedicado, e a medição é realizada em cubetas retangulares padrão com comprimentos de caminho de até 100 mm.
Agora estamos usando o material EPS Ccycled™ para nossas caixas de teste Spectroquant® Cell em vez do EPS tradicional, reduzindo assim a pegada de CO2 de nossos produtos com o objetivo de nos tornarmos mais sustentáveis.
Seguindo normas reconhecidas como a US EPA, ISO e outros
A água contaminada é prejudicial aos seres humanos e ao meio ambiente. Órgãos reguladores como a EPA dos EUA (Agência de Proteção Ambiental dos EUA), a Organização Mundial da Saúde (OMS), a UE e outros reguladores, estabeleceram métodos oficiais de teste para água potável e águas residuais. Para fornecer métodos mais convenientes, embora ainda confiáveis, para os usuários, foram desenvolvidos métodos de teste rápido seguindo normas reconhecidas (ISO, USEPA e outras). As respectivas certificações, como conformidade com a ISO ou equivalência com métodos EPA, garantem aos usuários que os kits de teste Spectroquant® prontos para uso fornecem resultados comparáveis, para que possam ser usados em conformidade com as regulamentações nacionais.
Solicite a documentação de equivalência da EPA dos EUA para métodos Spectroquant®.
Saiba mais sobre a Lei de Água Potável Segura e Lei da Água Limpa.
Métodos Spectroquant® em fotômetros de outros fabricantes
Nossos kits de reagentes validados e em conformidade com os padrões são pré-programados para uso com instrumentos Spectroquant® para garantir resultados rápidos e confiáveis. No entanto, se você já possui um fotômetro no seu laboratório e deseja experimentar a excelente qualidade e confiabilidade da série de kits de teste Spectroquant®, podemos fornecer-lhe os dados de programação.
Em países selecionados, colaboramos com a METTLER TOLEDO, onde nossos kits de teste Spectroquant® prontos para uso podem ser usados com seu espectrofotômetro UV5. Para permitir o uso contínuo dos nossos testes de células Spectroquant® selecionados, os métodos foram pré-programados nos dispositivos e um suporte de tubo de ensaio especial para células redondas foi desenvolvido para o espectrofotômetro UV5 e pode ser adquirido na METTLER TOLEDO. Observe que esta colaboração pode não estar ativa no seu país.
AQA Spectroquant®
Garantia de Qualidade Analítica (AQA) Spectroquant®
A garantia de qualidade abrangente transformará suas medições em resultados analíticos comprovados e verificáveis. Nosso amplo portfólio oferece soluções padrão (RMs), ideais para controle de qualidade de métodos fotométricos, padrões e kits de teste Spectroquant®. Os padrões Spectroquant® são padrões qualificados perfeitamente adequados para análises de rotina, validação de métodos, controle interno de qualidade (IQC) e credenciamento ao usar o sistema de testes fotométricos Spectroquant®.
Soluções diluídas padrão. Sem diluição. Sem dúvidas. Sem atrasos. Apenas precisão.
  • Abrange todos os parâmetros de Controle Interno de Qualidade (IQC) na análise fotométrica de águas residuais, água potável e água de processo.
  • Ambas as soluções padrão CombiCheck e de parâmetro único estão disponíveis para atender às necessidades da sua aplicação.
  • As soluções padrão pré-diluídas estão disponíveis em concentrações variadas e, portanto, podem ser usadas diretamente, sem etapas adicionais de diluição.
  • Atribuíveis a materiais de referência padrão (SRM) do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) dos EUA ou da Farmacopeia dos Estados Unidos (USP).
  • Certificados detalhados (COA) disponíveis, incluindo parâmetros específicos de lote, concentração exata, incerteza de medição expandida e muito mais.
  • Ideal para validar métodos de normas internacionais: ISO, EN, APHA e EPA. Calcule sua tolerância de trabalho para atender à ISO 17025.
Destaques
Webinars