Merck
Tiras de teste, papéis indicadores e leitores
Uma mão mergulhando uma tira de teste em um béquer de vidro transparente cheio de água. O béquer está marcado com medidas que indicam 100 ml e está rotulado como "Made in Germany". A ação sugere um processo químico ou de teste de qualidade.
As tiras de teste são uma ferramenta analítica simples, eficaz e de baixo custo usada para a detecção rápida de um analito em campo ou no laboratório. Uma tira de teste revestida com uma substância química que reage com o analito é mergulhada na solução de amostra, ou a amostra é carregada na tira de teste. O uso das tiras de teste para detecção durante processos é vantajoso devido à facilidade de uso e à alta especificidade oferecida por elas. Os resultados das tiras de teste são baseados em observação visual ou análise quantitativa usando leitores digitais.    
Produtos
Ordenar por relevância
Mostrando 1–20 de 93
Alterar visualização
Mostrando 1–20 de 93
Comparar
Número do produto
Nome do produto
Descrição do produto
Preços
Você visualizou 1–20 de 93 resultados
Recursos relacionados
Página 1 de 2
Três recipientes com tiras de teste, cada um rotulado para diferentes testes químicos, incluindo um teste de ácido ascórbico. Dois dos recipientes estão fechados com etiquetas mostrando escalas de cores e instruções, e um está aberto com várias tiras de teste estendidas. Além disso, há um pequeno béquer de vidro com uma solução amarelada, o que sugere um preparo para a realização desses testes.
Tiras de teste em aplicações no setor de bebidas e alimentos
Nossa série de tiras de teste para aplicações no setor de bebidas e alimentos inclui as tiras de teste MQuant® e Reflectoquant® para leitura visual ou instrumental. Elas podem ser usadas facilmente em qualquer lugar e podem reduzir, significativamente, o tempo e o custo da análise laboratorial. As tiras de teste MQuant® são usadas para avaliação semiquantitativa de glicose, lactoperoxidase em leite pasteurizado e detecção de ácido ascórbico e ácido lático em frutas, entre outras aplicações. As tiras de teste Reflectoquant® são utilizadas juntamente com o reflectômetro RQflex® 20 para medição quantitativa fácil e exata de diferentes substâncias na produção de alimentos e bebidas e em testes de água. As tiras de teste Reflectoquant® estão disponíveis para determinar, por exemplo, o teor de hidroximetilfurfural (HMF) no mel e em sucos de fruta, o teor de açúcares totais em batata e o teor de nitratos em legumes.
Cinco recipientes cilíndricos com tiras de teste de diagnóstico, cada um com rótulos diferentes indicando testes específicos, como ácidos graxos livres e outros indicadores químicos. Os recipientes estão rotulados de várias formas com códigos de cores e escalas de medição, sugerindo que são usados para testes bioquímicos específicos.
Tiras de teste MQuant® para testes semiquantitativos
As tiras de teste MQuant® oferecem detecção semiquantitativa de mais de 30 íons, compostos orgânicos e inorgânicos diferentes na faixa de concentração de mg/l a g/l. As tiras de teste MQuant® têm quantidades mínimas de reagente em um bloco absorvente montado em um filme de poli(tereftalato de etileno) (PET). Além das aplicações no setor de bebidas e alimentos citadas anteriormente, as tiras de teste MQuant® podem ser usadas para fazer diferentes medições semiquantitativas, como:
  • Teor de potássio em água potável, água mineral, água industrial, água residual, amostras de solo, vinho, cerveja e sucos de fruta
  • Arsênico em água, extratos de solo, produtos farmacêuticos, amostras biológicas preparadas e alimentos líquidos
  • Nitrito em água de caldeira e de arrefecimento
  • Estanho e compostos de estanho em banhos de galvanoplastia, agentes redutores, estabilizadores, catalisadores, desinfetantes, fungicidas e mordentes utilizados no setor têxtil
Dois recipientes cilíndricos de tiras de teste de diagnóstico posicionados ao lado de uma caixa verde rotulada com um design amarelo e verde e símbolos médicos. Os recipientes têm rótulos que fornecem informações sobre as tiras de teste dentro deles, e um recipiente está aberto com uma tira parcialmente estendida, sugerindo que está pronto para uso em um ambiente clínico ou laboratorial.
Tiras de teste e leitor Reflectoquant® para testes quantitativos
Nossa série Reflectoquant® inclui as tiras de teste Reflectoquant® e o instrumento RQflex® 20 para análise direta, no local, de amostras para produção de alimentos e bebidas e testes de água. As tiras de teste Reflectoquant® têm códigos de barras com calibração específica para o lote para oferecer resultados quantitativos confiáveis em poucos minutos. Além das aplicações no setor de bebidas e alimentos citadas anteriormente, as tiras de teste Reflectoquant® podem ser usadas para fazer muitas medições quantitativas diferentes, como:
  • Ácido málico em vinhos
  • Formaldeído em produtos de pesca
  • Cálcio em queijos
  • Ácido peracético e peróxido no controle de desinfecção
Um tablet digital e um smartphone exibindo aplicativos de medição e análise de pH, juntamente com tiras indicadoras de pH físicas e tabelas de cores. A tela do tablet mostra gráficos e estatísticas detalhadas, enquanto o smartphone exibe uma leitura de pH de 8,5 com uma interface de usuário para dados de pH. A configuração ilustra a integração dos métodos tradicionais de teste de pH com a moderna tecnologia digital para uma análise abrangente.
Aplicativo StripScan MQuant® para leitura digital das tiras de teste MQuant®
Nosso aplicativo StripScan MQuant® permite a leitura fácil de resultados de nitrato e pH em segundos. O aplicativo oferece análise de resultados, gerenciamento e compartilhamento de dados sem esforço, com uma visualização eficiente para uma interpretação fácil e transparente dos dados.