BRAND® – A empresa de manuseio de líquidos
A BRAND® (BRANDTECH® na América do Norte) é uma empresa líder no manuseio de líquidos com mais de 70 anos de experiência e uma parceira e referência de confiança no laboratório. Pesquisadores e profissionais de laboratório do mundo todo trabalham com produtos da BRAND nas áreas de ciências biológicas, farmacêutica, química e análise de processos. A nossa promessa é tornar o trabalho no laboratório simples, fácil e eficiente com produtos de alta qualidade, como a pipeta repetitiva sensível ao toque HandyStep®, a micropipeta Transferpette® S, o controlador de pipetas accu-jet® S, o dispensador para frasco Dispensette® ou os instrumentos volumétricos BLAUBRAND®.
Fazemos parte do Grupo Brand, que desenvolve, fabrica e distribui equipamentos de laboratório, bombas de vácuo e sistemas de alta qualidade e inovadores, com aproximadamente 1000 funcionários no mundo todo.
Manuseio de líquidos Brand®
A linha de manuseio de líquidos da Brand®, que inclui os dispensadores para frasco Dispensette®, as buretas para frasco Titrette®, as pipetas Transferpette® e as pipetas de repetição HandyStep®, define o padrão mundial de precisão, design ergonômico e confiabilidade. Além das ponteiras, ponteiras com filtro, tubos de microcentrífuga e ponteiras PD, a Brand® Life Science também oferece uma variedade de outros produtos de alto desempenho para PCR, armazenamento, imunologia e tecnologia de cultura celular. A linha de plásticos da BRAND® Life Sciences inclui sua linha inovadora de cubetas para UV descartáveis, que possibilitam medições fotométricas em até 230 nm e se encaixam em quase todos os espectrofotômetros. O portfólio também inclui tubos para PCR, tiras, placas e esteiras, tubos de microcentrífuga e placas de 96, 384 e 1.536 poços.
Preparo e armazenamento de amostras Brand®
O preparo e armazenamento de amostras impõem inúmeros requisitos que os instrumentos de laboratório devem cumprir. A Brand® oferece materiais que variam desde vidros até plásticos especiais, como PFA para análise em níveis de traço.
Produtos BLAUBRAND®
A linha de instrumentos volumétricos BLAUBRAND® da Brand® é calibrada individualmente para proporcionar alta precisão. O controle estatístico dos processos garante a conformidade com especificações predefinidas com um grau de segurança de pelo menos 99,6% (limite de qualidade para aceitação, LQA = 0,4). Para medir densidade, a Brand® oferece picnômetros BLAUBRAND® calibrados individualmente e hidrômetros rápidos e confiáveis.