Merck
Equipamentos e sistemas de eletroforese em gel de ácidos nucleicos
Técnico de laboratório com luvas brancas usando uma pipeta para adicionar um líquido azul aos poços de um gel de agarose em uma câmara de eletroforese em gel, contra um fundo de laboratório desfocado.
Se você precisa clonar um gene, detectar uma sequência específica de ácidos nucleicos ou quantificar DNA ou DNA, é necessário um conjunto completo de ferramentas de análise genômica que trabalhem em conjunto. Oferecemos uma extensa coleção de reagentes e produtos químicos de alta qualidade para eletroforese em gel de DNA e RNA e técnicas de blot, incluindo escadas de DNA e RNA, tampões de carregamento de amostras, géis de agarose pré-moldados, corantes de ácidos nucleicos, membranas de transferência de náilon, soluções de hibridização, além de reagentes e consumíveis para northern e shouthern blot. 
Para que é usada a eletroforese em gel? A eletroforese em gel é frequentemente usada para separar moléculas, como proteínas, DNA e RNA, por seu tamanho. Aprimore seu fluxo de trabalho de eletroforese em gel de ácidos nucleicos com nossos sistemas de eletroforese horizontal DirectLoad™ Mini e Midi. Tampões, escadas, corantes de carregamento e corantes complementam uma solução convincentemente econômica para eletroforese em gel de agarose. Apresentando um rendimento de amostras sem precedentes e versatilidade experimental, explore a lista completa de ofertas da linha de produtos DirectLoad™ e otimize sua pesquisa sobre ácidos nucleicos.
Leia mais sobre
Sistema de eletroforese em gel horizontal DirectLoad™ Mini e Midi
Recursos do sistema de eletroforese horizontal DirectLoad™ Mini e Midi
Todos os sistemas de eletroforese horizontal DirectLoad™ Mini e Midi vêm com uma variedade de acessórios, enquanto uma sinalização clara em cada tanque orienta a montagem adequada para suas necessidades experimentais. Cada sistema vem com os componentes necessários para montagem e os cabos dos eletrodos são compatíveis com as fontes de alimentação mPAGE® disponíveis. Cada acessório também está disponível para venda separadamente, aumentando a longevidade de cada sistema com peças de reposição econômicas. Os recursos adicionais do sistema de eletroforese horizontal DirectLoad™ Mini e Midi incluem o seguinte:
  • Acessórios codificados por cores e fáceis de clicar para montagem segura e de orientação única.
  • A tampa DirectLoad™ desconecta a fonte de alimentação após a remoção para segurança do usuário.
  • As bandejas e barragens em gel DirectLoad™ utilizam um design à prova de vazamentos, permitindo a preparação de géis de agarose em paralelo.
  • Várias combinações de bandejas em gel e tamanhos de pente maximizam a versatilidade experimental.
  • Os pentes DirectLoad™ possuem altura ajustável e podem ser utilizados como guias de carregamento de amostras usando pipetas simples e multicanal.
  • Os acessórios de reposição estão disponíveis para prolongar a longevidade do sistema.