Merck
Coenzimas
Esta imagem vibrante captura a complexa estrutura terciária de uma molécula de proteína, destacada por um espectro de cores que distingue as suas hélices, folhas e cadeias laterais.
A maioria das reações bioquímicas no corpo é regulada por enzimas. Coenzimas são compostos orgânicos que facilitam a ação de enzimas e podem se ligar temporária ou permanentemente a uma enzima. Coenzimas podem catalizar reações, mas de modo não tão eficaz quando estão ligadas a uma enzima.   
Coenzimas ligadas estreita ou covalentemente a enzimas muitas vezes são denominadas de grupos prostéticos. Coenzimas, que são associadas a enzimas por ligações mais fracas, podem ser descritas como cossubstratos. Elas podem desempenhar diversas funções, inclusive:
  • auxiliar em reações de acoplamento por energia intracelular
  • atuar como transportadores de átomos de hidrogênio, elétrons ou grupos químicos (p. ex., o NADH atua como transportador de elétrons).
  • facilitar reações associando-se a substratos enzimáticos nos sítios ativos de enzimas.
As coenzimas podem ser derivadas de vitaminas, como as provenientes de vitaminas B e vitamina C. Por exemplo, a coenzima A (CoA), um transportador de grupo acila que é essencial ao metabolismo, é derivada do ácido pantotênico. A própria vitamina C é um cofator para hidroxilases. À exceção da vitamina C, as vitaminas devem ser modificadas para servir como coenzimas. Coenzimas metabólitos, como adenosina trifosfato (ATP), são feitas a partir de nucleotídeos.
Nossas coenzimas de alta qualidade têm capacidade para atender às rigorosas demandas de suas aplicações em nutrição/engenharia de alimentos, pesquisa metabólica, pesquisa de microbioma e pesquisa de doenças. Para requisitos mais específicos, oferecemos a conveniência de produtos e embalagens personalizados.
Precisa de ajuda para encontrar uma proteína ou enzima?
Use o nosso explorador de proteínas e enzimas para encontrar o reagente certo para sua pesquisa.