Merck
Purificação de gDNA
Kit de purificação de DNA com centrifugação única para DNA genômico GenElute™-E
Kits de purificação de DNA são usados para extrair e isolar o DNA de amostras, removendo impurezas biológicas e químicas, como detritos celulares, soro, proteínas, lipídios e componentes iônicos. Os kits de purificação de DNA também são usados para limpar e preparar amostras de DNA para uso em várias aplicações a jusante (downstream), incluindo clonagem, edição de genes, hibridização in situ, PCR, qPCR, PCR multiplex, sequenciamento e sequenciamento de próxima geração (NGS).
Visão geral da seção
Kits de purificação de DNA GenElute™
Os kits de purificação de DNA GenElute™ clássicos usam uma resina de sílica para se ligar fortemente ao DNA em condições altamente salinas, permitindo que proteínas, pequenas moléculas de RNA e outras moléculas sejam removidos por meio de etapas de lavagem usando solução salina/de etanol. Após a lavagem, o DNA purificado é eluído em água ou tampão TE. Um amplo portfólio de kits de purificação de DNA GenElute™ adaptados a tipos específicos de amostras estão disponíveis, possibilitando a purificação de DNA genômico (gDNA) de cultura celular, tecido de mamíferos, sangue, bactérias, vírus, tecido vegetal, solo, água, urina e fezes. Os kits de DNA isentos de componentes celulares GenElute™ proporcionam purificação rápida e eficiente do DNA livre circulante (do inglês, cfDNA) para recuperar fragmentos de DNA isentos de componentes celulares, na faixa de 100 pb a 500 pb, adequados para uma ampla gama de aplicações a jusante (downstream), incluindo sequenciamento de próxima geração, qPCR e sequenciamento com bissulfito.
Características:
  • Método de purificação de DNA à base de sílica
  • DNA de alta pureza e alto rendimento pelo menor custo por preparado
  • A técnica mais comum usada para purificação de DNA em fluxos de trabalho de laboratório
  • Protocolo com duração de aproximadamente 90 minutos (varia de acordo com o tempo de lise)
  • Portfólio abrangente de kits personalizados para tipos específicos de amostra
  • Formatos assistidos por vácuo e centrifugação
  • Disponível para vários analitos (kits de co-purificação de DNA/RNA duplos)
Kits de purificação de DNA com centrifugação única GenElute™-E
Os kits de purificação de DNA GenElute™-E usam uma técnica de cromatografia negativa dependente de exclusão por tamanho para isolar e purificar ácidos nucleicos com uma única centrifugação. Na cromatografia de exclusão por tamanho, as moléculas são separadas de acordo com o seu tamanho. Moléculas menores, como proteínas, lipídios e componentes iônicos, ficam retidas nos poros da fase estacionária da coluna. Moléculas de DNA maiores fluem rapidamente através da coluna, porque são muito grandes para entrar nos poros. Explorando essa diferença de tamanho, os kits de purificação GenElute™-E possibilitam a purificação de DNA com uma única centrifugação, sem a necessidade de diversas etapas de ligação e lavagem. 
Características:
  • Método de purificação de DNA por cromatografia negativa baseado em exclusão por tamanho
  • Fluxo de trabalho simplificado
  • Protocolo rápido (3 minutos de trabalho prático e um total de 15-45 minutos, dependendo do tempo de lise)
  • Menos impurezas químicas, sem sais caotrópicos ou soluções de lavagem com álcool que podem inibir processos a jusante (downstream), como PCR
  • Menos impurezas biológicas, com menos cisalhamento do DNA genômico devido ao número reduzido de etapas de centrifugação
  • Resíduos plásticos reduzidos e sem tampões de ligação ou lavagem perigosos
  • Embalagem ecológica
  • Protocolos e listas de verificação fáceis de seguir
  • Portfólio de kits feitos sob medida para purificação de DNA genômico, limpeza de PCR e extração de gel.
KITS PARA PCR EXTRACT-N-AMP™
Os kits para PCR Extract-N-Amp™ são os primeiros kits de extração e amplificação integradas de DNA para amostras de sangue, tecidos e vegetais. Esses kits inovadores fornecem todos os reagentes necessários para liberar rapidamente o DNA e amplificar alvos de interesse por PCR. Um novo método de extração elimina a necessidade de longos processos de digestão enzimática ou homogeneização. Os kits também incluem uma mistura ReadyMix™ para PCR hot start especialmente formulada para amplificação diretamente do extrato. 
Características:
  • Purificação e amplificação integradas 
  • Processamento de amostras simplificado
  • Os kits incluem todos os reagentes, tampões patenteados e enzimas necessários para extrair rapidamente e amplificar alvos de interesse provenientes de diversas células e tecidos
  • A mistura ReadyMix™ para PCR REDExtract-N-Amp™ contém um corante inerte que atua como corante de rastreamento que permite o carregamento conveniente de reações de PCR em géis de agarose para análise