Merck
Anticorpos Prestige Antibodies®, com tecnologia da Atlas Antibodies
Anticorpos Prestige Antibodies® anti-KIF5B produzidos em coelho. Anticorpos Prestige Antibodies® altamente caracterizados e validados.
Com procedimentos de caracterização de anticorpos e testes de lotes específicos líderes do setor, nossos anticorpos policlonais e monoclonais Prestige Antibodies® são projetados para detectar e se ligar a mais de 80% do proteoma humano em aplicações de imuno-histoquímica (IHQ), imunofluorescência (IF), western blot (WB) e outras. Os anticorpos Prestige Antibodies® são submetidos a algumas das validações e caracterizações mais rigorosas disponíveis. Os anticorpos Prestige Antibodies® são desenvolvidos usando dados de acesso livre do Atlas de Proteínas Humanas e validados usando IHQ, WB, ICC-IF ou sequenciamento de RNA e comparados com informações de bioinformática e da literatura. Os anticorpos Prestige Antibodies® são caracterizados por meio de microarranjos teciduais em mais de 40 tecidos humanos normais diferentes, mais de 50 linhagens celulares e mais de 20 tipos de câncer.
Visão geral da seção
Você precisa de ajuda para encontrar o anticorpo certo para a sua aplicação?
Use a nossa ferramenta de busca Antibody Explorer para visualizar e comparar anticorpos por clonalidade, aplicação, reatividade da espécie, conjugado, espécie hospedeira e formato.
O que torna os anticorpos Prestige Antibodies® únicos?
Todos os anticorpos Prestige Antibodies® são submetidos a validação minuciosa, e são caracterizados usando a imensa quantidade de dados de apoio do projeto Atlas de Proteínas Humanas. A baixa incidência de reações cruzadas dos anticorpos Prestige Antibodies® com outras proteínas é o resultado de uma seleção cuidadosa de regiões antigênicas e purificação por afinidade, e eles são validados e caracterizados em cada aplicação para qual o uso do anticorpo foi comprovado. A caracterização dos anticorpos é feita individualmente e por lote, com validação específica para aplicações que inclui ensaios de IHQ, IF, WB ou de arranjos de proteínas.
Validação aprimorada – outra razão para confiar nos anticorpos Prestige Antibodies®
Além dos métodos padrão de validação de anticorpos para validar e caracterizar os anticorpos Prestige Antibodies®, oferecemos validação aprimorada alinhada com os pilares de validação de anticorpos descritos pelo Grupo de Trabalho Internacional para Validação de Anticorpos (IWGAV) para vários anticorpos. Muitos dos anticorpos Prestige Antibodies® são submetidos a um ou mais métodos de validação aprimorados, incluindo estratégias genéticas, verificação independente de anticorpos, validação ortogonal usando RNA-seq e validação por ensaio funcional. Saiba mais sobre nossa validação aprimorada.
Caracterização multifuncional
Análise por IF
Western blot
Busca por bioinformática e na literatura
Análise IHQ
Arranjo de proteínas
Somente para fins de pesquisa. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Exceto quando indicado em contrário nas especificações do(s) produto(s), todos os produtos de anticorpos são vendidos apenas para uso interno em pesquisa e não podem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, qualquer uso comercial, diagnóstico ou terapêutico. Nossos processos de validação abrangem somente os usos em pesquisa e não confirmam ou garantem que nossos anticorpos podem ser usados para quaisquer usos não autorizados, conforme estabelecido neste documento.
Recursos de produtos relacionados
Saiba mais sobre as características e vantagens exclusivas de nossos anticorpos Prestige Antibodies®.