Merck
Dispositivos de imunodetecção em membranas
A imunodetecção por western blot envolve o uso de anticorpos para detectar proteínas-alvo. As membranas coradas contendo proteínas transferidas são bloqueadas, incubadas com anticorpo e submetidas a detecção por métodos de quimioluminescência, colorimétricos ou fluorescentes. Os dispositivos de imunodetecção em membrana facilitam o processamento de western blots simplificando os fluxos de trabalho e encurtando os tempos de detecção. 
Leia mais sobre
O Sistema de detecção de proteínas Snap I.D. 2.0 apresenta uma base branca elegante com dois botões de ajuste azuis e uma tela de visualização, junto a áreas designadas para colocação de amostras, incorporando tecnologia moderna de análise de proteínas
Sistema de detecção de proteínas SNAP i.d.® 2.0
O sistema de detecção de proteínas SNAP i.d.® 2.0 é um sistema exclusivo, impulsionado a vácuo, que puxa reagentes através da membrana, aumentando o contato com a membrana e, ao mesmo tempo, eliminando a dependência de difusão ou agitação. Essa melhora na distribuição tridimensional de reagentes diminui o tempo necessário para imunodetecção. Enquanto o western blot tradicional requer de 4 a 24 horas para as etapas de bloqueio, incubação de anticorpos e lavagem, o protocolo SNAP i.d.® 2.0 leva apenas 30 minutos sem perda de intensidade do sinal ou redução da qualidade do blot. Todas as etapas de imunodetecção após a transferência de proteínas para uma membrana (ou seja, bloqueio, lavagem e incubações de anticorpos primários e secundários) podem ser realizadas com o sistema SNAP i.d.® 2.0.
Recursos relacionados
  • Protocol: Protein Blotting Handbook
    The seventh edition of the Protein Blotting Handbook offers comprehensive guidance on optimizing antibody concentrations and reducing background interference, along with expanded data and protocols for fluorescence detection. The handbook represents the collective experience of application scientists and technical service specialists.
  • Article: 30-minute Immunodetection Protocol Using the SNAP i.d.® 2.0 System
    The SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System is the second generation of the SNAP i.d. method for detecting immunoreactive proteins on Western blots.
  • Brochure: Rethink Western Blotting
    Access to our Western blotting expertise is easy—flip to our troubleshooting section at the end of this brochure, or learn more.