Cromatografia em camada fina
A cromatografia em camada fina (TLC) é um método com base em afinidade usado para separar os compostos em uma mistura. A TLC é um método de separação altamente versátil que é amplamente utilizado para análise qualitativa e quantitativa de amostras. A TLC pode ser usada para analisar praticamente qualquer classe de substância, incluindo pesticidas, esteroides, alcaloides, lipídios, nucleotídeos, glicosídeos, carboidratos e ácidos graxos.
Na TLC, a fase estacionária é uma camada fina de material adsorvente, geralmente gel de sílica ou óxido de alumínio, que reveste a superfície de uma placa inerte, em geral de vidro, plástico ou alumínio. A amostra é aplicada em uma extremidade da placa de TLC e colocada verticalmente em uma câmara fechada com um solvente orgânico (fase móvel). A fase móvel percorre o trajeto em direção ao topo da placa por forças capilares e os componentes da amostra migram distâncias variáveis com base em suas afinidades diferenciais pelas fases estacionária e móvel. Quando o solvente atinge a parte superior da placa, ela é removida da câmara de revelação e seca. Os componentes separados aparecem como pontos na placa e o fator de retenção (Rf) de cada componente é avaliado.
Encontre cromatogramas
Artigos técnicos relacionados
- In this article we present several HPTLC applications and analytical standards for ginsenosides.
- Thin layer chromatography
- HPTLC-MS was used to analyze stevioside and rebaudioside in artificial sweeteners, stevia plants, cola and isotonic drinks with a minimum of sample preparation.
- Thin layer chromatography (TLC), an analytical technique often used to separate and identify compounds present in a given mixture, can also be used to determine the purity of a particular substance within that mixture
- TLC plates, with silica gel, gypsum as binder, International Pharmacopoeia compliant, for identification of Atenolol and Chlorthalidone in tablets.
- Ver todos (9)
Protocolos relacionados
- What causes a dissolved mixture to separate when applied to a TLC plate? The thin-layer chromatography process relies on capillary forces. During development of the chromatogram, the mixture of substances is first transported by the mobile phase, then resides on the stationary phase for a while, and is carried along again.
- Powdered black pepper was chosen as example for dietary supplements, being a source for pierine. It is tested according to the current United States Pharmacopeia (USP) guidelines using HPTLC and HPLC.
- HPTLC was used to analyze caffeine in coffee. Filtration of coffee through a PTFE syringe filter was the only sample preparation. Quantitation was conducted with a TLC scanner.
- Silica gel G 254 plates are suitable for analysis of Dextromethorphan following the European pharmacopeia monograph.
- The modern thin-layer chromatography (TLC) offers advantages also in the field of cosmetics to quickly and simultaneously analyze samples with densitometric detection.
- Ver todos (13)
Encontre mais artigos e protocolos
Processos e princípios da TLC
A TLC se baseia no princípio da cromatografia clássica, em que os componentes da mistura são separados entre uma fase estacionária fixa e uma fase móvel líquida por afinidades diferenciais entre as duas fases.
Fator de retenção para TLC (Rf)
O fator de retenção (Rf) é usado para medir o movimento de compostos ao longo da placa de TLC. Rf é definido como a distância percorrida por um componente individual dividida pela distância total percorrida pelo solvente. Seu valor é sempre entre zero e um.
Rf = | distância percorrida pelo componente |
distância percorrida pelo solvente |
Em geral, quanto mais forte for a ligação de um componente ao adsorvente da fase estacionária, mais lentamente ele percorre o trajeto em direção ao topo da placa de TLC. Como os adsorventes de TLC são tipicamente polares, compostos não polares tendem a realizar o trajeto até o topo da placa mais rapidamente, resultando em valores de Rf maiores, enquanto os compostos polares tendem a se mover lentamente e têm valores de Rf menores.
Aplicações da TLC
A TLC é amplamente usada em diversos setores e áreas de pesquisa, inclusive farmacêuticos, testes clínicos, toxicologia ambiental, alimentar, análise de água e pesticidas, além de cosméticos. As aplicações típicas da TLC incluem:
- Análise de resíduos de medicamentos e antibióticos em alimentos e amostras ambientais
- Identificação e quantificação de cores, ingredientes, conservantes e adoçantes em produtos alimentícios e cosméticos
- Controle de qualidade e teste de pureza de formulações farmacêuticas
- Triagem rápida e de alto rendimento antes de HPLC
- Exame de reações químicas para conclusão