Merck
Transporte e armazenamento de líquidos
Uma variedade de sistemas de armazenamento e transporte de fluidos de uso único Mobius®, que incluem contêineres cilíndricos sobre rodas para fácil mobilidade, um rack com vários compartimentos de bolsas para armazenamento organizado de fluidos e recipientes cúbicos que sugerem uma abordagem modular para a gestão de fluidos em operações de fabricação. Os sistemas são marcados com o logotipo Mobius®.
Selecione os links abaixo para facilitar a navegação:
Em operações de fabricação de uso único, os sistemas de armazenamento Mobius® fornecem soluções eficientes, ergonômicas e escalonáveis de gerenciamento de líquidos para a sua área de produção. Oferecemos uma linha de opções para armazenamento, transferência, manuseio e transporte de produtos, incluindo tambores de polietileno (PE), contêineres de aço inoxidável, contêineres dobráveis e carrinhos de transporte.   
Os benefícios incluem:
  • Redução de erros do operador
  • Melhorias na eficiência durante o processo
  • Maior flexibilidade e mobilidade
  • Apoio para as suas tecnologias de uso único
Recursos relacionados
  • Tech Brief: Holistic Buffer Preparation
    Buffer preparation is a critical but often undervalued aspect of biologics production. It involves a significant volume of buffers, with 15 different solutions used on average per process. This document discusses the optimization of in-house buffer preparation and potential considerations for outsourcing, highlighting the potential for a combined approach.
  • Tech Brief: Shipping Qualification of Mobius® Large Liquid Transportation
    Safe and efficient transportation of large bulk liquid substances, including critical items like sterile water, buffers, and drug products, is essential. We completed an extensive ISTA shipping validation to ensure the safest transportation. When considering transportation for these substances, various factors need to be evaluated for peace of mind.
  • Brochure: Single-use Fluid Management: 2D and 3D Assemblies, Filtration, Storage, and Transportation Solutions
    Mobius® offers 2D and 3D assemblies, filtration, storage, and transportation solutions for fluid management. These solutions include various container options and are designed to reduce errors, minimize risks, and improve efficiency. They provide flexibility, mobility, and support for single-use technologies at different certification levels.
  • Tool: mAbsizer™ Calculator
    mAb Expression, Purification, and Formulation
Tambores e recipientes de polietileno (PE)
Os nossos tambores de polietileno são projetados para soluções de meios e tampões em aplicações de fabricação descartáveis na escala de processos. Disponíveis nos tamanhos de 50 l, 100 l e 200 l, esses tambores empilháveis possuem conjuntos padrão de uso único com configurações de porta dos recipientes na parte superior e inferior, incluindo aqueles com cápsulas de filtro ligadas a conjuntos de mangueiras em aplicações estéreis. Disponibilidade de opções de carrinhos compatíveis para o suporte e facilidade de manuseio.
Contêineres dobráveis
Fornecendo armazenamento fácil durante as etapas de fabricação, como preparo de tampões, liberação de meios e formulação de produtos finais, nossas caixas dobráveis podem acomodar com segurança recipientes de processo de 100 l a 1.000 l. Quando não estão em uso, elas são dobráveis e empilháveis para otimizar a utilização do espaço em ambientes de sala limpa movimentados.
Recipientes de aço inoxidável
Os contêineres de aço inoxidável Mobius® oferecem uma solução avançada para o uso e armazenamento de meios, soluções tampão e intermediários adicionais na fabricação biofarmacêutica. Disponíveis em uma ampla variedade de configurações padrão de 200 l a 1.500 l, eles acomodam diversos recipientes de processo Mobius® e de outros fabricantes.
  • Porta única grande para fácil acesso e posicionamento do recipiente
  • Construção em aço inoxidável 304/304L
  • Bandeja deslizante conveniente
  • O design dobrável fácil elimina a necessidade de assistência do operador ou mecânica durante o envase
  • Materiais isentos de componentes de origem animal em construção de uso único
  • Pode acomodar contêineres de aço inoxidável de 2.000 l a 3.000 l
Carrinhos de transporte
Os carrinhos de transporte Mobius® tornam o manuseio e armazenamento de recipientes de bolsas bidimensionais fáceis e seguros, além de proteger a integridade dos recipientes e seus conteúdos valiosos. Por serem móveis e ocuparem um pequeno espaço, eles oferecem máxima flexibilidade para o processo. Cada carrinho comporta até seis recipientes de processo em tamanhos de 10 l, 20 l e 50 l. Os carrinhos incluem uma estrutura e seis bases para recipientes que deslizam para a frente e travam no lugar, para fácil carga e descarga. Uma alça conveniente ajuda os operadores a inclinarem as prateleiras, para uma melhor drenagem.